Cambia visualizzazione
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 1 ea | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 134.00 CHF 127.30 |
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41121800
Material:
borosilicate glass
Sterility:
non-sterile
CHF 127.30
Prezzo di listinoCHF 134.00Risparmia il 5%Promozione valida solo online
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartimaterial
borosilicate glass
sterility
non-sterile
manufacturer/tradename
IBI OVNVS0016
size
35 mm × 150 mm , with cap
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility - | sterility - |
| material borosilicate glass | material borosilicate glass | material borosilicate glass | material borosilicate glass bottle |
| manufacturer/tradename IBI OVNVS0016 | manufacturer/tradename IBI ACCHOB100 | manufacturer/tradename IBI OVNVS0015 | manufacturer/tradename - |
| size 35 mm × 150 mm , with cap | size 35 mm × 100 mm , with cap | size 35 mm × 300 mm , with cap | size - |
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Hybridization analysis of D4Z4 repeat arrays linked to FSHD.
Ehrlich M
Chromosoma, 116, 107-107 (2007)
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| Z374792-1EA | 04061833017203 |