Documenti fondamentali
Z374784
Stovall hybridization bottle
size 35 mm × 300 mm , with cap
Scegli un formato
1 EA
CHF 153.00
CHF 153.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 153.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
CHF 153.00
Check Cart for Availability
Materiali
borosilicate glass
Produttore/marchio commerciale
IBI OVNVS0015
Misura
35 mm × 300 mm , with cap
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)