Vai a
Z2000
β-Zearalenol
≥98%
Sinonimo/i:
beta-Zearalenol, 2,4-Dihydroxy-6-(6β,10-dihydroxy-trans-1-undecenyl)benzoic acid μ-lactone
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 211.00
10 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 435.00
CHF 326.25
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H24O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
320.38
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
powder
CHF 211.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@H]1CCC[C@@H](O)CCC\C=C\c2cc(O)cc(O)c2C(=O)O1
InChI
1S/C18H24O5/c1-12-6-5-9-14(19)8-4-2-3-7-13-10-15(20)11-16(21)17(13)18(22)23-12/h3,7,10-12,14,19-21H,2,4-6,8-9H2,1H3/b7-3+/t12-,14-/m0/s1
InChI key
FPQFYIAXQDXNOR-PMRAARRBSA-N
Gene Information
rat ... Ar(24208)
Application
Reactant involved in biological studies including:
  • Synthesis of amino glycoside nucleotides
  • Enzymatic synthesis of glucuronides of zearalenone
  • Derivatization of Zearalenone
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
Z0166Z0417Z0167
β-Zearalenol ≥98%
Sigma-Aldrich
Z2000
β-Zearalenol
α-Zearalenol
Sigma-Aldrich
Z0166
α-Zearalenol
β-Zearalanol ~98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
Z0417
β-Zearalanol
Zearalanone
Sigma-Aldrich
Z0167
Zearalanone
assay
≥98%
assay
≥98% (HPLC)
assay
~98% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Gene Information
rat ... Ar(24208)
Gene Information
rat ... Ar(24208)
Gene Information
rat ... Ar(24208)
Gene Information
rat ... Ar(24208)
pictograms
Health hazardCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Repr. 2 - Skin Corr. 1B
Classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Lian Li et al.
Animals : an open access journal from MDPI, 10(1) (2020-01-17)
Zearalenone (ZEA) and T-2 are the most common mycotoxins in grains and can enter the animal and human food-chain and cause many health disorders. To elucidate the toxic response profile, we stimulated bovine granulosa cells (GCs) with β-zearalenol or HT-2.
A Vulić et al.
Journal of analytical toxicology, 43(2), 126-133 (2018-10-09)
Metabolic transformation of zearalenone (ZEA), a mycotoxin which can contaminate both food and feed, results in the formation of five metabolites, one of them being zeranol (α-ZAL), which can be abused in farm animals as a growth promoter. To the
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
Z2000-5MG04061837617317
Z2000-10MG04061837617300