Z0167
Zearalanone
Sinonimo/i:
2,4-Dihydroxy-6-(10-hydroxy-6-oxoundecyl)benzoic acid μ-lactone
Prodotti consigliati
Sterilità
non-sterile
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (TLC)
Stato
powder
Solubilità
methanol: 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C[C@H]1CCCC(=O)CCCCCc2cc(O)cc(O)c2C(=O)O1
InChI
1S/C18H24O5/c1-12-6-5-9-14(19)8-4-2-3-7-13-10-15(20)11-16(21)17(13)18(22)23-12/h10-12,20-21H,2-9H2,1H3/t12-/m0/s1
APJDQUGPCJRQRJ-LBPRGKRZSA-N
Informazioni sul gene
rat ... Ar(24208)
Descrizione generale
Applicazioni
- as mycotoxin to study its effects on the histology of ovaries in pre-pubertal bitches[4]
- as a mycotoxin to investigate its influence on selected immunological, haematological and biochemical indexes in bitches[5]
- as a standard to develop calibration curves in order to study its effects on progesterone and 17β-estradiol concentrations in peripheral blood and body weights of pre-pubertal female Beagle dogs[6]
- as a standard to develop calibration curves to study its level of intoxication in women with neoplastic lesions in the reproductive tract[7]
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)