Cambia visualizzazione
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H12O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
216.23
UNSPSC Code:
12161501
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
8838512
Form:
solid
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiform
solid
Quality Segment
color
white
mp
182-183 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@H](C(O)=O)c1ccc2cc(O)ccc2c1
InChI
1S/C13H12O3/c1-8(13(15)16)9-2-3-11-7-12(14)5-4-10(11)6-9/h2-8,14H,1H3,(H,15,16)/t8-/m0/s1
InChI key
XWJUDDGELKXYNO-QMMMGPOBSA-N
Application
O-Desmethylnaproxen can be used for assaying naproxen metabolites.
Biochem/physiol Actions
CYP2C9 metabolite of naproxen
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form powder | form - | form - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| color white | color - | color - | color white to beige |
| mp 182-183 °C | mp - | mp 156-158 °C (lit.) | mp - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under O-Desmethylnaproxen
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Skin Sens. 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Contenuto correlato
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| UC305-5MG | 04061832932170 |
| UC305-10MG | 04061832932163 |