SML1999
Sm4
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-Hydroxy-6-(2-(naphthalen-2-yl)ethyl)benzoic acid, 2-Hydroxy-6-[2-(2-naphthyl)ethyl]benzoic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC1=C(C(O)=O)C(CCC2=CC3=C(C=CC=C3)C=C2)=CC=C1
InChI
1S/C19H16O3/c20-17-7-3-6-15(18(17)19(21)22)11-9-13-8-10-14-4-1-2-5-16(14)12-13/h1-8,10,12,20H,9,11H2,(H,21,22)
GGVFBUYNEPBFQT-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)