Vai a
UC261
(±)-4-Hydroxydebrisoquin sulfate
Sinonimo/i:
(±)-2-Amidino-4-hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline sulfate, (±)-3,4-Dihydro-4-hydroxy-2(1H)-isoquinolinecarboximidamide sulfate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H13N3O · 0.5H2SO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
240.27
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161501
MDL number:
Form:
solid
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
solid
Quality Segment
color
off-white
mp
267 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OS(O)(=O)=O.NC(=N)N1CC(O)c2ccccc2C1.NC(=N)N3CC(O)c4ccccc4C3
InChI
1S/2C10H13N3O.H2O4S/c2*11-10(12)13-5-7-3-1-2-4-8(7)9(14)6-13;1-5(2,3)4/h2*1-4,9,14H,5-6H2,(H3,11,12);(H2,1,2,3,4)
InChI key
AETJLQVZNVTWPH-UHFFFAOYSA-N
Application
(±)-4-Hydroxydebrisoquin sulfate can be used for the metabolic studies of debrisoquin.
Biochem/physiol Actions
CYP2D6 metabolite of debrisoquin.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
N7251C231SML1970
form
solid
form
crystalline
form
solid
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
color
off-white
color
yellow
color
white to off-white
color
light yellow to dark orange
mp
267 °C
mp
-
mp
-
mp
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
UC261-10MG04061832932064
UC261-5MG04061832932071