Documenti fondamentali
SML1970
Sigma-Aldrich
PKUMDL-WQ-2101
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2,4-Dihydroxy-benzoic acid 2-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)methylene]hydrazide
Scegli un formato
5 MG
CHF 100.00
25 MG
CHF 405.00
CHF 100.00
Spedizione prevista il22 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
CHF 100.00
25 MG
CHF 405.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H11N3O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
317.25
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
CHF 100.00
Spedizione prevista il22 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
light yellow to dark orange
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Azioni biochim/fisiol
PKUMDL-WQ-2101 is a potent and selective non-NAD+-competing allosteric inhibitor of phosphoglycerate dehydrogenase (PHGDH) that selectively inhibits serine synthesis in cancer cells. PKUMDL-WQ-2101 binds to allosteric site I, which is located close to active site. PKUMDL-WQ-2101 inhibits tumor growth of MDA-MB-468 xenografts in mice.
Potent and selective non-NAD+-competing allosteric inhibitor of phosphoglycerate dehydrogenase (PHGDH)
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)