Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
20 tabs | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 47.20 |
50 tabs | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 89.60 |
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
MDL number:
Specific activity:
90-110% (compared to standard)
Biological source:
Porcine pancreas
CHF 47.20
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartibiological source
Porcine pancreas
Quality Segment
form
tablet
specific activity
90-110% (compared to standard)
mol wt
23.8 kDa
storage temp.
−20°C
General description
Trypsin consists of a single chain polypeptide of 223 amino acid residues, produced by the removal of the N-terminal hexapeptide from trypsinogen which is cleaved at the Lys - lle peptide bond. The sequence of amino acids is cross-linked by 6 disulfide bridges. This is the native form of trypsin, beta-trypsin. BETA-trypsin can be autolyzed, cleaving at the Lys - Ser residue, to produce alpha-trypsin. Trypsin is a member of the serine protease family.
Application
Per la digestione dei peptidi con tripsina, utilizzare un rapporto di circa 1:100-1:20 tra tripsina e peptide. L′uso tipico di questo prodotto è nella rimozione delle cellule aderenti dalla superficie di una coltura. La concentrazione di tripsina necessaria ad allontanare le cellule dal loro substrato dipende in primo luogo dal tipo cellulare e dall′età della coltura. Le tripsine sono state usate anche per risospendere le cellule durante la coltura, nella ricerca proteomica per la digestione delle proteine e in diverse digestioni tramite gel†. Ulteriori applicazioni includono la valutazione della cristallizzazione per mezzo di tecniche basate sulle membrane e in uno studio per accertare che la presenza di trappole cinetiche può limitare i tassi di ripiegamento e le rese delle proteine.
For use in immunohistochemical procedures to enhance staining and to unmask antigens after routine fixation and processing.
Biochem/physiol Actions
La tripsina scinde i peptidi dall′estremità C-terminale dei residui della lisina e dell′arginina. Se su una o l′altra estremità del sito di scissione vi è un residuo acido, la velocità dell′idrolisi della reazione si riduce, mentre la presenza di un residuo di prolina sull′estremità carbossilica del sito di scissione interrompe l′idrolisi. Il pH ottimale per l′attività della tripsina è tra 7 e 9. La tripsina è anche in grado di scindere i legami esteri e ammidici dei derivati sintetici degli aminoacidi. Alle soluzioni di tripsina si aggiunge EDTA come agente chelante che neutralizza gli ioni calcio e magnesio che coprono i legami peptidici su cui agisce la tripsina. La rimozione di questi ioni aumenta l′attività enzimatica.
Gli inibitori delle serin proteasi, inclusi tra gli altri DFP, TLCK, APMSF, AEBSEF e aprotina inibiranno la tripsina
Gli inibitori delle serin proteasi, inclusi tra gli altri DFP, TLCK, APMSF, AEBSEF e aprotina inibiranno la tripsina
Preparation Note
This product is a lyophilized powder soluble in Hank′s Balanced Salt Solution at 25 mg/mL.
For applications that require EDTA, solubilizing trypsin should be done with a buffered salt solution contaiing no Ca2+ or Mg2+.
For applications that require EDTA, solubilizing trypsin should be done with a buffered salt solution contaiing no Ca2+ or Mg2+.
Other Notes
Una unità BAEE produrrà un ΔA253 di 0,001 per minuto a pH 7,6 a 25 °C, usando BAEE come substrato. Una unità BTEE = 320 unità ATEE. Volume della reazione = 3,2 mL (1 cm via luminosa).
Disclaimer
Solutions in 1 mM HCl are stable for 1 year in aliquots and stored at -20°C. The presence of Ca2+ will also diminish the self-autolysis of trypsin and maintain its stability in solution. Trypsin will also retain most of its activity in 2.0 M urea, 2.0 M guanidine HCl, or 0.1% (w/v) SDS.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| specific activity 90-110% (compared to standard) | specific activity - | specific activity 13,000-20,000 BAEE units/mg protein | specific activity 1,000-2,000 BAEE units/mg solid |
| biological source Porcine pancreas | biological source human pancreas | biological source - | biological source Porcine pancreas |
| form tablet | form salt-free, lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| mol wt 23.8 kDa | mol wt - | mol wt 23.8 kDa | mol wt 23.8 kDa |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tripsina
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?