Documenti
T0303
Sigma-Aldrich
Tripsina
Type IX-S, lyophilized powder, 13,000-20,000 BAEE units/mg protein
Sinonimo/i:
Serine Protease 1
About This Item
Numero CAS:
Classificazione EC (Enzyme Commission):
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.78
Tipo
Type IX-S
Forma fisica
lyophilized powder
Attività specifica
13,000-20,000 BAEE units/mg protein
PM
23.8 kDa
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
Attività estranea
chymotrypsin ≤1.0 units/mg protein
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
Per la digestione dei peptidi con tripsina, utilizzare un rapporto di circa 1:100-1:20 tra tripsina e peptide. L′uso tipico di questo prodotto è nella rimozione delle cellule aderenti dalla superficie di una coltura. La concentrazione di tripsina necessaria ad allontanare le cellule dal loro substrato dipende in primo luogo dal tipo cellulare e dall′età della coltura. Le tripsine sono state usate anche per risospendere le cellule durante la coltura, nella ricerca proteomica per la digestione delle proteine e in diverse digestioni tramite gel†. Ulteriori applicazioni includono la valutazione della cristallizzazione per mezzo di tecniche basate sulle membrane e in uno studio per accertare che la presenza di trappole cinetiche può limitare i tassi di ripiegamento e le rese delle proteine.
Azioni biochim/fisiol
La tripsina scinde i peptidi dall′estremità C-terminale dei residui della lisina e dell′arginina. Se su una o l′altra estremità del sito di scissione vi è un residuo acido, la velocità dell′idrolisi della reazione si riduce, mentre la presenza di un residuo di prolina sull′estremità carbossilica del sito di scissione interrompe l′idrolisi. Il pH ottimale per l′attività della tripsina è tra 7 e 9. La tripsina è anche in grado di scindere i legami esteri e ammidici dei derivati sintetici degli aminoacidi. Alle soluzioni di tripsina si aggiunge EDTA come agente chelante che neutralizza gli ioni calcio e magnesio che coprono i legami peptidici su cui agisce la tripsina. La rimozione di questi ioni aumenta l′attività enzimatica.
Gli inibitori delle serin proteasi, inclusi tra gli altri DFP, TLCK, APMSF, AEBSEF e aprotina inibiranno la tripsina
Componenti
Trypsin consists of a single chain polypeptide of 223 amino acid residues, produced by the removal of the N-terminal hexapeptide from trypsinogen which is cleaved at the Lys - lle peptide bond. The sequence of amino acids is cross-linked by 6 disulfide bridges. This is the native form of trypsin, beta-trypsin. BETA-trypsin can be autolyzed, cleaving at the Lys - Ser residue, to produce alpha-trypsin. Trypsin is a member of the serine protease family.
Avvertenza
Solutions in 1 mM HCl are stable for 1 year in aliquots and stored at -20°C. The presence of Ca2+ will also diminish the self-autolysis of trypsin and maintain its stability in solution. Trypsin will also retain most of its activity in 2.0 M urea, 2.0 M guanidine HCl, or 0.1% (w/v) SDS.
Definizione di unità
Una unità BAEE produrrà un ΔA253 di 0,001 per minuto a pH 7,6 a 25 °C, usando BAEE come substrato. Una unità BTEE = 320 unità ATEE. Volume della reazione = 3,2 mL (1 cm via luminosa).
Nota sulla preparazione
This product is a lyophilized powder soluble in Hank′s Balanced Salt Solution at 25 mg/mL.
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
vibrant-m
T2600000
Trypsin
Tripsina ≥2,500 USP units/mg solid, meets USP testing specifications
Sigma-Aldrich
T7309
Tripsina
Tripsina suitable for protein sequencing, lyophilized powder
Sigma-Aldrich
T8658
Tripsina
Jelle Matthijnssens et al.
Journal of virology, 84(4), 2013-2026 (2009-11-27)
Although few simian rotaviruses (RVs) have been isolated, such strains have been important for basic research and vaccine development. To explore the origins of simian RVs, the complete genome sequences of strains PTRV (G8P[1]), RRV (G3P[3]), and TUCH (G3P[24]) were
Sulena Polez et al.
PloS one, 11(12), e0167207-e0167207 (2016-12-03)
A significant barrier to insulin is affordability. In this manuscript we describe improvements to key steps in the insulin production process in Pichia pastoris that reduce cost and time. The strategy for recovery and processing of human insulin precursor has
Thomas Sauvaitre et al.
Nutrients, 13(9) (2021-09-29)
Dietary fibers have well-known beneficial effects on human health, but their anti-infectious properties against human enteric pathogens have been poorly investigated. Enterotoxigenic Escherichia coli (ETEC) is the main agent of travelers' diarrhea, against which targeted preventive strategies are currently lacking.
G K German et al.
Biophysical journal, 102(11), 2424-2432 (2012-06-21)
We study the drying of stratum corneum, the skin's outermost layer and an essential barrier to mechanical and chemical stresses from the environment. Even though stratum corneum exhibits structural features across multiple length-scales, contemporary understanding of the mechanical properties of
S Rajeshkumar et al.
Fish & shellfish immunology, 26(3), 429-437 (2009-01-15)
The protective efficacy of oral delivery of a DNA construct containing the VP28 gene of WSSV encapsulated in chitosan nanoparticles was investigated in black tiger shrimp (Penaeus monodon). The results showed that significant survival was obtained in WSSV-challenged shrimp at
Protocolli
Continuous spectrophotometric rate determination method using BAEE substrate measures trypsin activity, essential for enzyme characterization.