Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 120.00 |
5 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 399.00 |
Informazioni su questo articolo
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
solubility
H2O: soluble 1 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)[C@@H](N)Cc1ccc(O)cc1)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C26H42N8O8/c1-3-14(2)21(34-22(38)17(27)11-15-6-8-16(36)9-7-15)24(40)31-12-20(37)32-19(13-35)23(39)33-18(25(41)42)5-4-10-30-26(28)29/h6-9,14,17-19,21,35-36H,3-5,10-13,27H2,1-2H3,(H,31,40)(H,32,37)(H,33,39)(H,34,38)(H,41,42)(H4,28,29,30)/t14-,17-,18-,19-,21-/m0/s1
InChI key
MWOGMBZGFFZBMK-LJZWMIMPSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥97% (HPLC) | assay ≥90% (HPLC) | assay - | assay - |
| biological source synthetic (organic) | biological source synthetic (organic) | biological source synthetic (organic) | biological source mouse (Engelbreth-Holm-Swarm mouse sarcoma basement membrane) |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) - | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| form powder | form powder | form powder | form aqueous solution |
| solubility H2O: soluble 1 mg/mL, clear, colorless | solubility - | solubility H2O: soluble 0.5 mg/mL, clear, colorless | solubility - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?