Vai a
L2020
Mouse Laminin
from Engelbreth-Holm-Swarm murine sarcoma basement membrane, 0.2 μm filtered, liquid, 1-2 mg/mL, suitable for cell culture
1 of 4 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Sinonimo/i:
Laminina
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 289.00
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.75
MDL number:
Biological source:
mouse (Engelbreth-Holm-Swarm mouse sarcoma basement membrane)
Form:
aqueous solution
Technique(s):
cell culture | mammalian: suitable
Concentration:
1-2 mg/mL in Tris-buffered saline
Mol wt:
A subunit 400 kDa, B1 subunit 210 kDa, B2 subunit 200 kDa
CHF 289.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Laminina, 1-2 mg/mL in Tris-buffered saline, 0.2 μm filtered, BioReagent, suitable for cell culture
biological source
mouse (Engelbreth-Holm-Swarm mouse sarcoma basement membrane)
Quality Segment
product line
BioReagent
form
aqueous solution
mol wt
A subunit 400 kDa, B1 subunit 210 kDa, B2 subunit 200 kDa
packaging
pkg of 1 mg
concentration
1-2 mg/mL in Tris-buffered saline
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
surface coverage
1‑2 μg/cm2
impurities
Microbial Contamination, passes test
NCBI accession no.
UniProt accession no.
binding specificity
Peptide Source: Collagen
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
General description
Le laminine sono glicoproteine adesive non collagenose con un peso molecolare riguardevole. Si tratta di proteine eterotrimeriche con tre catene polipeptidiche legate mediante ponti disolfuro note come catene α, β eγ. I molti domini polipeptidici delle laminine possono legarsi a numerosi recettori superficiali della cellula, tra cui svariati dimeri di integrina, distroglicano e sindecani e altri componenti della matrice extracellulare (ECM). La laminina è una glicoproteina trimerica multidominio della matrice extracellulare ed è il principale componente delle lamine basali, strutture specializzate che fungono da impalcatura per l′adesione, la proliferazione e la differenziazione cellulare.
Application
La laminina della membrana basale estratta dal sarcoma di topo di Engelbreth-Holm-Swarm è utilizzata per:
  • differenziazione delle cellule produttrici di insulina (IPC)
  • saggi di inibizione dell'infezione
  • saggi di proliferazione
La laminina supporta la crescita e la differenziazione di molti tipi di cellule tra cui quelle epiteliali, endoteliali, neuronali, muscolari ed epatiche. Si consiglia l′uso come substrato per coltura cellulare alla dose di 1-2 μg/cm2. La concentrazione ottimale dipende dal tipo di cellula, nonché dall′applicazione e dagli obiettivi di ricerca.
Biochem/physiol Actions
Le lamininine sono una famiglia di glicoproteine che riveste una funzione integrante nell′organizzazione strutturale dei tessuti animali Si associano al collagene di tipo IV tramite l′ entactina e il perlecano e alle membrane cellulari attraverso recettori quali l'integrina, i complessi glicoproteici distroglicani e le glicoproteine del sistema dei gruppi sanguigni Lutheran. La laminina possiede domini attivi per il legame col collagene, l'adesione cellulare, il legame con l′eparina e con il frammento di crescita dei neuriti.
Preparation Note
Questo prodotto viene fornito ad una concentrazione di 1 − 2 mg/mL in Tris-HCl 50 mM, e NaCl 150 mM. E′ filtrato utilizzando un filtro da 0,2μm. Scongelare lentamente la soluzione a 2-8 °C prima dell'uso per evitare la formazione di gel. Per l'uso come rivestimento, diluire in una soluzione salina bilanciata, ricoprire la superficie di coltura con il volume minimo necessario e incubare a 37 °C per due ore. Lavare 3 volte con PBS prima di piastrare le cellule. Le superfici così rivestite di laminina possono essere conservate per un mese a 2-8 °C
Other Notes
La laminina è una glicoproteina trimerica multidominio della matrice extracellulare ed è il principale componente non collagenico della lamina basale che supporta l'adesione, la proliferazione e la differenziazione. La laminina è composta dalle catene A, B1 e B2, legate da molti legami disolfuro. Questa laminina è stata isolata dal tumore di topo di Engelbreth-Holm-Swarm.
Disclaimer
Si consiglia di conservare il prodotto in aliquote di lavoro a -20 °C .
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
C0543H477711243217001
Laminina 1-2 mg/mL in Tris-buffered saline, 0.2 μm filtered, BioReagent, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
L2020
Laminina
Laminina from mouse Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) sarcoma
Roche
11243217001
Laminina
description
1-2 mg/mL in Tris-buffered saline, 0.2 μm filtered, BioReagent, suitable for cell culture
description
Type IV (Miller), lyophilized powder, BioReagent, suitable for cell culture
description
≥400 μg/mL glycosaminoglycan
description
from mouse Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) sarcoma
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
biological source
mouse (Engelbreth-Holm-Swarm mouse sarcoma basement membrane)
biological source
mouse (Engelbreth-Holm-Swarm murine sarcoma basement membrane)
biological source
mouse (Engelbreth-Holm-Swarm mouse sarcoma basement membrane)
biological source
mouse (Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) sarcoma)
concentration
1-2 mg/mL in Tris-buffered saline
concentration
-
concentration
≥400 μg/mL glycosaminoglycan
concentration
-
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
-
mol wt
A subunit 400 kDa, B2 subunit 200 kDa, B1 subunit 210 kDa
mol wt
-
mol wt
≥400 kDa
mol wt
900 kDa
form
aqueous solution
form
lyophilized powder
form
solution
form
solution
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
1–10 of 10 Questions  
  1. Can the plates to which I add laminin be stored for a certain amount of time—for example, a week in the refrigerator? The thing is, when I make them fresh, I sometimes miscalculate how many slices I need to use, and I always end up wasting some. Thankss
    1 answer
    1. Sterile laminin-coated plates/coverslips may be stored at 2–8°C for approximately 1 month. Store coated items sealed to avoid excess drying. Do not use if discoloration or spider-web formations are observed on the coated surface. Please see the link below to review additional information available in the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/409/686/l2020pis-ms.pdf
      Additional information is also published at the link below, including a protocol of interest:
      https://www.sigmaaldrich.com/technical-documents/protocol/cell-culture-and-cell-culture-analysis/3d-cell-culture/laminin-product-protocols
      Helpful?
  2. How long can stocks be frozen at -20C for?
    1 answer
    1. In undiluted form or diluted to working concentration, this material may be stored at -20°C in aliquots up to the recommended retest date for the specific lot. This data is published in the Certificate of Analysis. Avoid repeated freeze/thaw cycles. The solution may be transferred to smaller vials in working volumes for long-term storage. Plastic vials are recommended as this protein tends to adhere to glass. Please see the link below to access the product datasheet for additional details:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/409/686/l2020pis-ms.pdf
      Helpful?
  3. How will the product L2020 shipped? Will it be shipped in room temperature, on ice, or on dry ice?
    1 answer
    1. The product L2020 will be shipped using dry ice. Upon receipt, it should be stored at -20 degrees Celsius.
      Helpful?
  4. How is this laminin concentration determined? (by which method?) I tried to measure the concentration of this product by ELISA, and the results always came out half of what is written on the vial.. what is the protein purity?
    1 answer
    1. Laminin concentration is 1.0 - 2.0 mg protein/ml. The protein content is determined by Lowry method. Please refer the attached document for more details. https://www.sigmaaldrich.com/specification-sheets/131/942/L2020-1MG_________SIGMA____.pdf
      Helpful?
  5. Can I coat Laminin, Product L2020, on top of poly-L-lysine for better adherence?
    1 answer
    1. When coating coverslips or slides for use with neural stem cells (neurospheres), the following procedure is recommended. Precoat the coverslips with poly-L-lysine (Product No. P5899) at 100 μg/mL. This is incubated for 30 minutes or more at room temperature. The coverslips are then washed with sterile water and allowed to dry. The poly-lysine coated coverslips can be stored at room temperature until ready to use (up to ~1 month). Coverslips are then coated with 30 - 50 μL of warmed laminin, which is at a concentration of 50 μg/mL. Incubate at 37°C for 30 minutes. Remove the laminin, and wash with DME (50 μL) twice. Cells are then added to the coverslips.
      Helpful?
  6. How can I store solutions of Laminin, Product L2020?
    1 answer
    1. The product has a recommended storage temperature of -20°C.  Please note, the product needs to be thawed slowly at 2-8°C.  If the product has been warmed up at room temperature and it gels, it cannot be reactivated for use. We recommend storage at 2-8°C for up to one week. For longer storage, the product needs to be frozen at -20°C in single-use aliquots.
      Helpful?
  7. What is the protein concentration of the solution of Product L2020, Laminin?
    1 answer
    1. The protein specification for L2020 is 1.0 to 2.0 mg/mL. The exact value can be found on the lot-specific Certificate of Analysis, which can be downloaded from our website.
      Helpful?
  8. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  9. What is the purity of Laminin, Product L2020?
    1 answer
    1. We do not determine a purity of this product.  An SDS PAGE gel is run and the pattern (3 bands) is comparable to past lots.
      Helpful?
  10. What type of laminin is Product L2020?
    1 answer
    1. In the nomenclature system by Burgeson, this is Laminin 1. The laminins were numbered with Arabic numerals in the order discovered. The previous A, B1, and B2 chains, and their isoforms are listed by the Greek letters, for alpha, beta, and gamma, respectively, followed by an Arabic numeral to identify the isoforms.  For example, the first laminin identified from the Engelbreth-Holm-Swarm tumor (EHS) was designated laminin-1 with the chain composition α-1/β-1/γ-1. The genes for these 3 chains are LAMA1, LAMB1, and LAMC1. Reference: Burgeson, R.E., et al., A new nomenclature for the laminins. Matrix Biol., 14, 209-211 (1994).
      Helpful?
Reviews
1–2 of 4 Reviews  
Active Filters
  1. Cambridge UK
    • Reviews 3
    • Votes 5
    3 out of 5 stars.
    Neural stem cell ECM
    Batch variability, supports neural stem cell attachment and maintenance.
    Helpful?
    1. Response from Merck KGaA:
      Thank you for your review. We encourage customers who experience problems with our products to call or email us for additional technical support. Please visit https://www.sigmaaldrich.com/US/en/support/customer-support to submit a Product Technical Inquiry.
  2. Tarrytown, NY
    • Review 1
    • Votes 3
    5 out of 5 stars.
    work very well
    Both 2°C~8°C overnight coating and rapid coating(37C, 2hrs.) methods work perfectly fine
    Helpful?
  3. 2 Ratings-only reviews