Cambia visualizzazione
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 1 ea | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 180.00 |
Informazioni su questo articolo
NACRES:
MA.01
UNSPSC Code:
27112105
CHF 180.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartimaterial
non-magnetic alloy (tips may be restraightened when bent)
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Ted Pella 527
size
115 mm
General description
Specifically designed for microscopy applications. All are ultra-high precision tools of Swiss manufacture.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| material non-magnetic alloy (tips may be restraightened when bent) | material non-magnetic alloy (tips may be restraightened when bent) | material non-magnetic alloy (tips may be restraightened when bent) | material PTFE-coated, anti-magnetic stainless steel |
| size 115 mm | size 110 mm | size 110 mm | size 115 mm |
| manufacturer/tradename Ted Pella 527 | manufacturer/tradename Ted Pella 523-C | manufacturer/tradename Ted Pella 525 | manufacturer/tradename Ted Pella 5627-TEF |
| packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tweezers
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Contenuto correlato
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| T4787-1EA | 04061833306871 |