Merck
Tutte le immagini(5)
Documenti fondamentali
T4162
Tweezers
Style #3C, very sharp, non-magnetic alloy (tips may be restraightened when bent)
Sinonimo/i:
fine forceps, fine tweezers, needle tweezers
Scegli un formato
1 EA
CHF 135.00
CHF 135.00
Spedizione prevista il07 maggio 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 135.00
About This Item
Codice UNSPSC:
27112105
NACRES:
MA.01
CHF 135.00
Spedizione prevista il07 maggio 2025
Materiali
non-magnetic alloy (tips may be restraightened when bent)
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Ted Pella 523-C
Misura
110 mm
Descrizione generale
Specifically designed for microscopy applications. All are ultra-high precision tools of Swiss manufacture.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 9
1 of 9
Tweezers Style #7, sharp, hooked, anti-magnetic stainless steel
T4912
Tweezers
Tweezers Style #5, Fine needle-sharp, anti-magnetic stainless steel
T4537
Tweezers
Tweezers Style #7, sharp, hooked, non-magnetic alloy (tips may be restraightened when bent)
T4787
Tweezers
Artis tweezer Style 5-SA
Z742676
Artis tweezer
Artis Tweezer Style OO-SA
Z742670
Artis Tweezer
Bayonet forceps stainless steel
F2394
Bayonet forceps
Titanium tweezers Style AA
Z680184
Titanium tweezers
Titanium tweezers Style 2A
Z680214
Titanium tweezers