Vai a
T3787
Acido 3,3′,5,5′-tetraiodotiroacetico
≥98% (TLC), powder, thyrointegrin receptor antagonist
Sinonimo/i:
Acido 4-(4-idrossi-3,5-diiodofenossi)-3,5-diiodobenzenacetico, Tetrac
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 128.00
100 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 382.00
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C14H8O4I4
Numero CAS:
Peso molecolare:
747.83
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
EC Number:
200-649-1
MDL number:
CHF 128.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Acido 3,3′,5,5′-tetraiodotiroacetico,
solubility
acetone: soluble 19.60-20.40 mg/mL, clear, colorless (or faintly yellow to yellow)
Quality Segment
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(=O)Cc1cc(I)c(Oc2cc(I)c(O)c(I)c2)c(I)c1
InChI
1S/C14H8I4O4/c15-8-4-7(5-9(16)13(8)21)22-14-10(17)1-6(2-11(14)18)3-12(19)20/h1-2,4-5,21H,3H2,(H,19,20)
InChI key
PPJYSSNKSXAVDB-UHFFFAOYSA-N
Application
L′acido 3,3′,5,5′-tetraiodotiroacetico è stato usato:
  • come controllo positivo per lo studio degli effetti dell′esposizione di embrioni di pesce zebra a iossinil (IOX)
  • dietilstilbestrolo (DES)
  • per studiare i suoi effetti sul potenziamento a lungo termine (LTP) e sulla depressione a lungo termine (LTD) nel giro dentato in ratti maschi anestetizzati con uretano
  • per determinarne l′influenza sulle azioni dell′ormone tireotropo
  • immunoglobuline tireostimolanti nel fibroblasto orbitale
Biochem/physiol Actions
Studi nei ratti hanno riferito che Tetrac può regolare la secrezione di TSH nelle condizioni in vivo1.
L′acido 3,3′,5,5′-tetraiodotiroacetico (Tetrac) è un analogo deaminato della L-tiroxina (T4). Impedisce l′attività pro-angiogenesi di T4 e 3,5,3′-triiodo-L-tironina.[1] Si tratta di un antagonista del recettore della tirointegrina. Tetrac impedisce il legame degli ormoni tiroidei.
Preparation Note
L′acido 3,3′,5,5′-tetraiodotiroacetico è solubile in acetone a 19,60-20,40 mg/mL e produce una soluzione limpida, di colore da giallo chiaro a giallo.
Other Notes
Analogo dell′ormone tiroideo
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
T7650136883P8386
Phenylbutazone
Sigma-Aldrich
P8386
Phenylbutazone
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
solubility
acetone: soluble 19.60-20.40 mg/mL, clear, colorless (or faintly yellow to yellow)
solubility
-
solubility
methanol: soluble 250 mg/10 mL, clear, faintly yellow to yellow
solubility
ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral
Classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
T3787-100MG04061837345029
T3787-25MG04061837345036