136883
4-Methyl-3,5-dinitrobenzoic acid
98%
Sinonimo/i:
3,5-Dinitro-4-methylbenzoic acid, 3,5-Dinitro-p-toluic acid
Saggio
98%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
155-158 °C (lit.)
Solubilità
methanol: soluble 250 mg/10 mL, clear, faintly yellow to yellow
Stringa SMILE
Cc1c(cc(cc1[N+]([O-])=O)C(O)=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H6N2O6/c1-4-6(9(13)14)2-5(8(11)12)3-7(4)10(15)16/h2-3H,1H3,(H,11,12)
LZWWZQXBKVZKIP-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3