Cambia visualizzazione
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 5 tabs | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 58.50 | |
| 50 tabs | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 192.00 | |
| 100 tabs | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 333.00 |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H20N2 · 2HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
313.27
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
264-769-6
MDL number:
CHF 58.50
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiNome del prodotto
3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidine dihydrochloride, tablet, 1 mg substrate per tablet
Quality Segment
form
tablet
mp
≥300 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[H].Cl[H].Cc1cc(cc(C)c1N)-c2cc(C)c(N)c(C)c2
InChI
1S/C16H20N2.2ClH/c1-9-5-13(6-10(2)15(9)17)14-7-11(3)16(18)12(4)8-14;;/h5-8H,17-18H2,1-4H3;2*1H
InChI key
NYNRGZULARUZCC-UHFFFAOYSA-N
Application
3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidine (TMB) is a peroxidase substrate suitable for use in ELISA procedures. The substrate produces a soluble end product that is pale blue in color and can be read spectrophotometrically at 370 or 620-650 nm. The TMB reaction may be stopped with 2 M H2SO4 (resulting in a yellow color), and read at 450 nm.
3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidine dihydrochloride has been used as a substrate for the
- anti-mouse IgG (? specific) horseradish peroxidase-conjugated antibody in the ELISA of mice sera
- anti-mouse peroxidase antibody in the protein tyrosine phosphatase assay of naive and effector T cell lysate
- in enzymatic hydroperoxide (EH) assay and in prooxidants–antioxidants balance (PAB) assay of serum samples from diabetic patients
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form tablet | form powder | form crystals | form powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| mp ≥300 °C | mp - | mp - | mp - |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.
Contenuto correlato
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| T3405-50TAB | 04061837344404 |
| T3405-5TAB | 04061837344411 |
| T3405-100TAB | 04061835522309 |