Vai a
SML2803
Tebanicline hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(R)-5-(2-Azetidinylmethoxy)-2-chloropyridine hydrochloride, (R)-5-(Azetidin-2-ylmethoxy)-2-chloropyridine hydrochloride, 5-((2R)-Azetidin-2-ylmethoxy)-2-chloropyridine hydrochloride, ABT-594 hydrochloride, Ebanicline hydrochloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 88.20
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 356.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H11ClN2O · xHCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
198.65 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Quality level:
Storage condition:
desiccated
CHF 88.20
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
Clc1ncc(cc1)OC[C@@H]2NCC2
InChI
1S/C9H11ClN2O/c10-9-2-1-8(5-12-9)13-6-7-3-4-11-7/h1-2,5,7,11H,3-4,6H2/t7-/m1/s1
InChI key
MKTAGSRKQIGEBH-SSDOTTSWSA-N
Biochem/physiol Actions
Partial agonist at neural nicotinic acetylcholine receptors, binding to both the α3β4 and the α4β2 subtypes
Tebanicline (ABT-594) is a partial agonist at neural nicotinic acetylcholine receptors, binding to both the α3β4 and the α4β2 subtypes. It is a less toxic analog of epibatidine with potent antinociceptive effects.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML1576T1330C1240
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated, protect from light
storage condition
desiccated
storage condition
-
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
H2O: soluble >10 mg/mL
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Zhiyong Ding et al.
Psychopharmacology, 235(4), 1093-1105 (2018-01-15)
A novel rodent continuous performance test (CPT) was developed as one of the goals of the NEWMEDS (Novel Methods leading to New Medications in Depression and Schizophrenia) consortium to improve its translatability to the CPT test used in human subjects. The
Takafumi Hayashi et al.
Neuroscience letters, 638, 46-50 (2016-12-13)
Tebanicline (ABT-594), an analogue of epibatidine, exhibits potent antinociceptive effects and high affinity for the nicotinic acetylcholine receptor in the central nervous system. We assessed whether tebanicline exerts an effect on various noxious stimuli and mediates the nicotine receptor or
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
SML2803-25MG04061841790990