Vai a
SML1576
Undecylprodigiosin hydrochloride
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-[(Z)-[3-Methoxy-5-(1H-pyrrol-2-yl)-2H-pyrrol-2-ylidene]methyl]-5-undecyl-1H-pyrrole hydrochloride, CID 6438379 hydrochloride, Prodigiosin C-25 hydrochloride, Undecylprodiginin hydrochloride, Undecylprodiginine hydrochloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
250 μg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 109.00
1 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 307.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C25H35N3O · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
430.03
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated, protect from light
CHF 109.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
Streptomyces parvulus
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated, protect from light
color
, faint red to dark red
storage temp.
−20°C
SMILES string
COC1=CC(C2=CC=CN2)=N/C1=C\C3=CC=C(CCCCCCCCCCC)N3.[H]Cl
InChI
1S/C25H35N3O.ClH/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-20-15-16-21(27-20)18-24-25(29-2)19-23(28-24)22-14-12-17-26-22;/h12,14-19,26-27H,3-11,13H2,1-2H3;1H/b24-18-;
InChI key
ZZRPZWXEPLULCE-XWASNXTISA-N
Biochem/physiol Actions
Undecylprodigiosin is a tri-pyrolle antibiotic isolated from Streptomyces coelicolor A3 that exhibits immunosuppressive and apoptotic activities as well as antibacterial, antioxidative and UV protective properties.
Undecylprodigiosin is a tri-pyrolle antibiotic isolated from Streptomyces coelicolor A3 that exhibits immunosuppressive and apoptotic activities as well as antibacterial, antioxidative and UV protective properties. Undecylprodigiosin selectively induces p53 independent apoptosis in cancer cells.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
P0103
Prodigiosin from Serratia marcescens, ≥98% (HPLC), powder
Sigma-Aldrich
P0103
Prodigiosin
description
≥95% (HPLC)
description
from Serratia marcescens, ≥98% (HPLC), powder
form
powder
form
powder
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage condition
desiccated, protect from light
storage condition
-
color
, faint red to dark red
color
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)