Vai a
SML0945
Nilvadipine
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-Cyano-1,4-dihydro-6-methyl-4-(3-nitrophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylic acid 3-methyl 5-(1-methylethyl) ester, 5-Isopropyl-3-methyl-2-cyano-1,4-dihydro-6-methyl-4-(m-nitrophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylate, FK-235, FR-34235, Isopropyl 6-cyano-5-methoxycarbonyl-2-methyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3-carboxylate, Nivadipine, Nivaldipine, SKF-102362
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 49.20
50 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 139.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H19N3O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
385.37
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 49.20
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
storage temp.
room temp
SMILES string
[N+](=O)([O-])c1cc(ccc1)C2C(=C(NC(=C2C(=O)OC)C#N)C)C(=O)OC(C)C
InChI
1S/C19H19N3O6/c1-10(2)28-19(24)15-11(3)21-14(9-20)17(18(23)27-4)16(15)12-6-5-7-13(8-12)22(25)26/h5-8,10,16,21H,1-4H3
InChI key
FAIIFDPAEUKBEP-UHFFFAOYSA-N
General description
Nilvadipine is a dihydropyridine drug.
Biochem/physiol Actions
Nilvadipine is a potent calcium channel blocker that is used for treatment of hypertension. Nilvadipine, as other dihydropyridine calcium antagonists, decreases intracellular calcium concentration causing dilation of the coronary and systemic arteries. Nilvadipine acutely reduced brain Aβ levels in a transgenic mouse model of Alzheimer′s disease (AD).
Nilvadipine is a potent calcium channel blocker; antihypertensive; antianginal.
Nilvadipine, apart from its antihypertensive effect, is known to decrease the accumulation of β-amyloid protein in the brain. Therefore, it is effective in the treatment of Alzheimer′s disease. Nilvadipine also promotes cognitive function in hypertensive patients.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
N0165N149SML1372
Nilvadipine ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0945
Nilvadipine
Nisoldipine ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
N0165
Nisoldipine
Nimodipine
Sigma-Aldrich
N149
Nimodipine
Nifetepimine ≥95% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1372
Nifetepimine
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
methanol: 62.5 mg/mL, 45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: insoluble, H2O: insoluble
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
color
white to beige
color
yellow
color
off-white to yellow
color
white to beige
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
SML0945-10MG04061832963211
SML0945-50MG04061832963228