Vai a
SML1372
Nifetepimine
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
1,2,3,4-Tetrahydro-6-methyl-4-(3-nitrophenyl)-2-oxo-5-pyrimidinecarboxylic acid ethyl ester, 5-Ethoxycarbonyl-6-methyl-4-(3-nitrophenyl)-3,4-dihydropyrimidin-2(1H)-one, 6-Methyl-4-(3-nitrophenyl)-2-oxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxylic acid ethyl ester, Ethyl-4-(3-nitrophenyl)-6-methyl-2-oxo-1,2,3,4 tetrahydropyrimidine-5 carboxylate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 261.00
CHF 221.85
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H15N3O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
305.29
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
CHF 221.85
Prezzo di listinoCHF 261.00Risparmia il 15%
Promozione valida solo online
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(OCC)C1=C(C)NC(NC1C2=CC([N+]([O-])=O)=CC=C2)=O
InChI
1S/C14H15N3O5/c1-3-22-13(18)11-8(2)15-14(19)16-12(11)9-5-4-6-10(7-9)17(20)21/h4-7,12H,3H2,1-2H3,(H2,15,16,19)
InChI key
PPBNQKLDXXHPMH-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Nifetepimine is a dihydropyrimidone calcium channel blocker that down-modulates SERCA3 (sarco/endoplasmic reticulum Ca2+ -ATPase 3) pump, and protects of the CD4+ T cells from tumor-induced apoptosis. Nifetepimine induces apoptotic cell death in triple negative breast cancer (TNBC) cells by stimulation of cross-talk between ER stress and the MEK/ERK pathway.
Nifetepimine is a dihydropyrimidone calcium channel blocker.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
481981PHR1290SMB00074
Nifetepimine ≥95% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1372
Nifetepimine
Nifedipine Relatively selective blocker of L-type Ca2+ channels.
Sigma-Aldrich
481981
Nifedipine
Nifedipine Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1290
Nifedipine
Viniferin ≥95% (LC/MS-ELSD)
Sigma-Aldrich
SMB00074
Viniferin
description
≥95% (HPLC)
description
Relatively selective blocker of L-type Ca2+ channels.
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
≥95% (LC/MS-ELSD)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (UV)
assay
-
assay
≥95% (LC/MS-ELSD)
form
powder
form
solid
form
-
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
10-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: soluble, ethanol: soluble
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
yellow
color
-
color
-
Pittogrammi
Exclamation mark
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)