Vai a
SML0152
AK-7
≥98% (HPLC)
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 101.00
CHF 85.85
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H21BrN2O3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
437.35
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 85.85
Prezzo di listinoCHF 101.00Risparmia il 15%
Promozione valida solo online
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to tan
solubility
DMSO: ≥15 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Brc1cccc(NC(=O)c2cccc(c2)S(=O)(=O)N3CCCCCC3)c1
InChI
1S/C19H21BrN2O3S/c20-16-8-6-9-17(14-16)21-19(23)15-7-5-10-18(13-15)26(24,25)22-11-3-1-2-4-12-22/h5-10,13-14H,1-4,11-12H2,(H,21,23)
InChI key
IYAYHZZWYNXHEQ-UHFFFAOYSA-N
General description
AK-7 (3-(1-azepanylsulfonyl)-N-(3-bromphenyl) benzamide) is a cell- and brain-permeable, selective SIRT2 (sirtuin 2) inhibitor.
Application
AK-7 has been used in cell culture and cell treatment.
Biochem/physiol Actions
AK-7 is a brain penetrant selective SIRT2 inhibitor. No inhibition of SIRT1 or SIRT3 detected.
Selective SIRT2 Inhibitor
Selective SIRT2 Inhibitor AK-7 is a brain penetrant selective SIRT2 inhibitor. No inhibition of SIRT1 or SIRT3 detected.
In neurons, the sirtuin 2 inhibitor AK-7 is neuroprotective in vitro and decreases polyglutamine inclusions and cholesterol levels. In mice, treatment with brain-permeable SIRT2 inhibitor AK-7 led to improved motor function, extended survival and decreased brain atrophy. AK-7 decreases the polyglutamine aggregation in R6/2 brain.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML1344SML1832I7016
AK-7 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0152
AK-7
AK-1 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1344
AK-1
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: ≥15 mg/mL
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
H2O: 20 mg/mL
color
white to tan
color
white to beige
color
white to beige
color
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)