Vai a
SML1344
AK-1
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
3-[(Hexahydro-1H-azepin-1-yl)sulfonyl]-N-(3-nitrophenyl)-benzamide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H21N3O5S
Numero CAS:
Peso molecolare:
403.45
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=S(N1CCCCCC1)(C2=CC(C(NC3=CC=CC([N+]([O-])=O)=C3)=O)=CC=C2)=O
InChI
1S/C19H21N3O5S/c23-19(20-16-8-6-9-17(14-16)22(24)25)15-7-5-10-18(13-15)28(26,27)21-11-3-1-2-4-12-21/h5-10,13-14H,1-4,11-12H2,(H,20,23)
InChI key
HAYBKCHPEBZNGW-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
AK-1 is a cell permeable, potent and specific SIRT2 inhibitor that induced proteasomal degradation of the Snail transcription factor.
AK-1 is a cell permeable, potent and specific SIRT2 inhibitor.
AK-1 is a benzylsulfonamide. It acts as avia inhibiting of the nuclear factor-KB (NF-KB) /CSN2 (casein β) pathway.
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)