Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 1 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 56.70 CHF 48.19 |
Informazioni su questo articolo
CHF 48.19
Prezzo di listinoCHF 56.70Risparmia il 15%Nome del prodotto
Ser-Leu-Ile-Gly-Lys-Val-amide, ≥95% (HPLC), solid
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@@H](N)CO)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(N)=O
InChI
1S/C28H54N8O7/c1-7-17(6)23(36-27(42)20(12-15(2)3)34-25(40)18(30)14-37)28(43)32-13-21(38)33-19(10-8-9-11-29)26(41)35-22(16(4)5)24(31)39/h15-20,22-23,37H,7-14,29-30H2,1-6H3,(H2,31,39)(H,32,43)(H,33,38)(H,34,40)(H,35,41)(H,36,42)/t17-,18-,19-,20-,22-,23-/m0/s1
InChI key
HOWDUIVVWDUEED-WAUHAFJUSA-N
Gene Information
mouse ... Insrr(23920)
Biochem/physiol Actions
Packaging
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥85% (SDS-PAGE) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| form solid | form solid | form lyophilized powder | form frozen liquid |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. - | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −70°C |
| Gene Information mouse ... Insrr(23920) | Gene Information - | Gene Information human ... IGF1R(3480) | Gene Information human ... NR1I2(8856) |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Contenuto correlato
Product Information Sheet
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| S9192-1MG | 04061836961268 |