Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 113.00 |
Informazioni su questo articolo
Nome del prodotto
Ser-Phe-Leu-Leu-Arg-Asn-amide trifluoroacetate salt, ≥98% (HPLC), lyophilized powder
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
lyophilized powder
color
white
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(=O)C(F)(F)F.CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)[C@@H](N)CO)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H](CC(N)=O)C(N)=O
InChI
1S/C34H57N11O8.C2HF3O2/c1-18(2)13-24(31(51)41-22(11-8-12-40-34(38)39)30(50)42-23(28(37)48)16-27(36)47)44-32(52)25(14-19(3)4)45-33(53)26(43-29(49)21(35)17-46)15-20-9-6-5-7-10-20;3-2(4,5)1(6)7/h5-7,9-10,18-19,21-26,46H,8,11-17,35H2,1-4H3,(H2,36,47)(H2,37,48)(H,41,51)(H,42,50)(H,43,49)(H,44,52)(H,45,53)(H4,38,39,40);(H,6,7)/t21-,22-,23-,24-,25-,26-;/m0./s1
InChI key
YICKZNIVMKPQPD-POCCEKOUSA-N
Gene Information
human ... IGF1R(3480)
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form lyophilized powder | form solid | form solid | form powder |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. - | UniProt accession no. - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| Gene Information human ... IGF1R(3480) | Gene Information mouse ... Insrr(23920) | Gene Information - | Gene Information - |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?