Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 128.00 CHF 108.80 |
Informazioni su questo articolo
CHF 108.80
Prezzo di listinoCHF 128.00Risparmia il 15%Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
orange
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: insoluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN(C)c1ccc(cc1)\C=C2\C(=O)Nc3ccccc23
InChI
1S/C17H16N2O/c1-19(2)13-9-7-12(8-10-13)11-15-14-5-3-4-6-16(14)18-17(15)20/h3-11H,1-2H3,(H,18,20)/b15-11+
InChI key
UAKWLVYMKBWHMX-RVDMUPIBSA-N
Gene Information
human ... FLT1(2321)
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: >10 mg/mL, H2O: insoluble | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear (warmed), H2O: insoluble | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color orange | color yellow to yellow-orange | color white to beige | color white to beige |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?