SML1944
Bz-423
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
7-Chloro-1,3-dihydro-5-(4-hydroxyphenyl)-1-methyl-3-(2-naphthalenylmethyl)-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
ClC1=CC=C2C(C(C3=CC=C(O)C=C3)=NC(CC4=CC=C(C=CC=C5)C5=C4)C(N2C)=O)=C1
InChI
1S/C27H21ClN2O2/c1-30-25-13-10-21(28)16-23(25)26(19-8-11-22(31)12-9-19)29-24(27(30)32)15-17-6-7-18-4-2-3-5-20(18)14-17/h2-14,16,24,29H,15H2,1H3
IJEUIRDNQUQMFU-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)