Vai a
S7882
(−)-scopolamina N-butilbromuro
≥98% (TLC), powder
Sinonimo/i:
(−)-N-butilscopolamina bromuro, Joscina N-butil bromuro
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
1 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 51.20
5 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 155.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H30BrNO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
440.37
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
EC Number:
205-744-1
MDL number:
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
powder
CHF 51.20
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
optical activity
[α]25/D −20.8°, c = 3 in H2O(lit.)
color
white
solubility
H2O: 50 mg/mL
SMILES string
[Br-].[H][C@@]12C[C@H](C[C@@]([H])([C@]3([H])O[C@]13[H])[N+]2(C)CCCC)OC(=O)[C@H](CO)c4ccccc4
InChI
1S/C21H30NO4.BrH/c1-3-4-10-22(2)17-11-15(12-18(22)20-19(17)26-20)25-21(24)16(13-23)14-8-6-5-7-9-14;/h5-9,15-20,23H,3-4,10-13H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1/t15-,16-,17-,18+,19-,20+,22?;/m1./s1
InChI key
HOZOZZFCZRXYEK-GSWUYBTGSA-M
Application
(−)-Scopolamine N-butyl bromide was used as standard in designing a procedure for quantification of compounds using CE-MS.8
Biochem/physiol Actions
Competitive muscarinic acetylcholine receptor antagonist; antispasmodic.
Scopolamine is an anti-muscarinic and cholinolytic alkaloid that inhibits parasympathetic-cholinergic system.5 The central effects include hallucinations, disorientation, restlessness and euphoria.6 Scopolamine disturb the stimulus detection performance in rats by interfering with the reticular cholinergic pathways.7
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
S8502N2001B121
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC and titration)
assay
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
H2O: 1 g/mL, ethanol: soluble
solubility
H2O: soluble
color
white
color
white
color
white
color
-
Gene Information
human ... CHRM1(1128), CHRM2(1129), CHRM3(1131), CHRM4(1132), CHRM5(1133)
Gene Information
human ... CHRM1(1128), CHRM2(1129), CHRM3(1131), CHRM4(1132), CHRM5(1133)
Gene Information
human ... ACHE(43)
Gene Information
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
S7882-1G04061836960360
S7882-5G04061836960377