Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 5 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 127.00 | |
| 25 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 493.00 |
Informazioni su questo articolo
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D +50 to +60°, c = 1 in methanol
color
white to off-white
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Fc1ccc2OCC[C@]3(NC(=O)NC3=O)c2c1
InChI
1S/C11H9FN2O3/c12-6-1-2-8-7(5-6)11(3-4-17-8)9(15)13-10(16)14-11/h1-2,5H,3-4H2,(H2,13,14,15,16)/t11-/m0/s1
InChI key
LXANPKRCLVQAOG-NSHDSACASA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Disclaimer
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: ≥20 mg/mL | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: >10 mg/mL | solubility DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed) |
| color white to off-white | color white to beige | color white to off-white | color faintly pink to red |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| S7701 | 04053252316456 |
| S7701-5MG | 04061836960230 |
| S7701-25MG | 04061832723150 |