Cambia visualizzazione
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 1 g | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 59.60 | |
| 5 g | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 187.00 | |
| 25 g | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 688.00 |
Informazioni su questo articolo
CHF 59.60
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiNome del prodotto
Starch Azure, Potato starch covalently linked with Remazol Brilliant Blue R
Quality Level
form
solid
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form solid | form powder | form powder | form solid |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Griselda Ma Chávez-Camarillo et al.
PloS one, 17(3), e0264734-e0264734 (2022-03-02)
The kinetics of growth and α-amylase production of a novel Candida wangnamkhiaoensis yeast strain were studied in single-stage steady-state continuous cultures. This was performed in a split-cylinder internal-loop airlift bioreactor, using a variety of carbon sources as fermentation substrates. Results
Physiochemical properties of encapsulated bitter melon juice using spray drying
Wang L, et al.
Bioactive Carbohydrates and Dietary Fibre (2021)
Antioxidant and antidiabetic properties of Chinese and Indian bitter melons (Momordica charantia L.)
Wang Li, et al.
Food Bioscience, 29, 73-80 (2019)
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| S7629-25G | 04061832925431 |
| S7629-1G | 04061836960131 |
| S7629-5G | 04061836960148 |