Vai a
S7776
Starch Azure
Insoluble corn starch covalently linked with Remazol Brilliant Blue R
Sinonimo/i:
Starch–Remazol brilliant blue R, RBB-Starch, Remazol brilliant blue R dyed starch, Starch Azure
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 237.00
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.28
MDL number:
CHF 237.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
form
powder
General description
Starch is an insoluble starch substrate specific for α-amylase and not for other exo enzymes. α-amylase catalysis of starch azure solubilization is measured at 595 nm.
Substrate for colorimetric determination of α-amylase.
Application
Starch Azure has been used as a substrate
  • in the screening of α-amylase activity in decontaminated malted flour at varying pH and temperature
  • for monitoring the inhibitory activity of Physalis peruviana extracts
  • for thermostable α-amylase extracted from deep sea and acidic soil
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
S7629S4126S9679
Starch Azure Insoluble corn starch covalently linked with Remazol Brilliant Blue R
Sigma-Aldrich
S7776
Starch Azure
Starch Azure Potato starch covalently linked with Remazol Brilliant Blue R
Sigma-Aldrich
S7629
Starch Azure
description
Insoluble corn starch covalently linked with Remazol Brilliant Blue R
description
Potato starch covalently linked with Remazol Brilliant Blue R
description
-
description
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
solid
form
solid
form
solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Starch Azure
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)