Vai a
S2812
SNC80
≥98% (HPLC), δ opioid receptor agonist, solid
Sinonimo/i:
(+)-4-[(αR)-α-((2S,5R)-4-Allyl-2,5-dimethyl-1-piperazinyl)-3-methoxybenzyl]-N,N-diethylbenzamide, SNC 80, SNC-80
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 415.00
CHF 352.75
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 1’490.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C28H39N3O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
449.63
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
CHF 352.75
Prezzo di listinoCHF 415.00Risparmia il 15%
Promozione valida solo online
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
SNC80, ≥98% (HPLC), solid
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
off-white
solubility
DMSO: soluble
SMILES string
CCN(CC)C(=O)c1ccc(cc1)[C@H](N2C[C@H](C)N(CC=C)C[C@H]2C)c3cccc(OC)c3
InChI
1S/C28H39N3O2/c1-7-17-30-19-22(5)31(20-21(30)4)27(25-11-10-12-26(18-25)33-6)23-13-15-24(16-14-23)28(32)29(8-2)9-3/h7,10-16,18,21-22,27H,1,8-9,17,19-20H2,2-6H3/t21-,22+,27?/m0/s1
InChI key
KQWVAUSXZDRQPZ-QNWUEUMSSA-N
Gene Information
human ... OPRD1(4985)
mouse ... Oprd1(18386)
rat ... Oprd1(24613), Oprm1(25601)
Application
Rats were administered SNC80 to study the role of nitric oxide synthase in peripheral antinociception mechanism.5
Biochem/physiol Actions
SNC80 is a δ opioid receptor agonist.
SNC80 is a highly selective agonist of δ opioid receptor but also binds to μ-δ opioid receptor heteromers to produce antinociception in mice.2 It also acts as anti-depressant3, elicits dopamine-related behaviors and enhances behavioral responses to psychostimulants.4
Features and Benefits
This compound is featured on the Opioid Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
G0798B4558A6226
SNC80 ≥98% (HPLC), solid
Sigma-Aldrich
S2812
SNC80
GSK1016790A ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
G0798
GSK1016790A
BW B70C >98% (HPLC), solid
Sigma-Aldrich
B4558
BW B70C
AM251 >98% (HPLC), solid
Sigma-Aldrich
A6226
AM251
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
>98% (HPLC)
assay
>98% (HPLC)
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
DMSO: soluble
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
DMSO: soluble 22 mg/mL
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: insoluble
color
off-white
color
white
color
white
color
white
Gene Information
human ... OPRD1(4985)
mouse ... Oprd1(18386)
rat ... Oprd1(24613), Oprm1(25601)
Gene Information
-
Gene Information
human ... ALOX5AP(241)
Gene Information
mouse ... Cnr1(12801), Cnr2(12802)
rat ... Cnr1(25248)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under SNC80
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
S2812-5MG04061832559575
S2812-25MG04061832559568