Vai a
S1697
SPD304
≥98% (HPLC), solid
Sinonimo/i:
6,7-dimethyl-3-[[methyl[2-[methyl[[1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-indol-3-yl]methyl]amino]ethyl]amino]methyl]-(4H-1-Benzopyran-4-one, SPD00000304
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
1 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 259.00
CHF 220.15
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 881.00
CHF 748.85
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C32H32F3N3O2 · 2HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
620.53
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
CHF 220.15
Prezzo di listinoCHF 259.00Risparmia il 15%
Promozione valida solo online
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
white
solubility
H2O: >5 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.Cl.CN(CCN(C)Cc1cn(-c2cccc(c2)C(F)(F)F)c3ccccc13)CC4=COc5cc(C)c(C)cc5C4=O
InChI
1S/C32H32F3N3O2.2ClH/c1-21-14-28-30(15-22(21)2)40-20-24(31(28)39)18-37(4)13-12-36(3)17-23-19-38(29-11-6-5-10-27(23)29)26-9-7-8-25(16-26)32(33,34)35;;/h5-11,14-16,19-20H,12-13,17-18H2,1-4H3;2*1H
InChI key
GOZMBJCYMQQACI-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... TNF(7124)
mouse ... TNF(21926)
rat ... TNF(24835)
Application
SPD304 has been used in the inhibition of tumor necrosis factor receptor 1 (TNFR1) in dorsal root ganglion neurons and tumor necrosis factor alpha in colonic epithelial cell lines.
SPD304 may be used in TNF-α-mediated cell signaling studies.
Biochem/physiol Actions
SPD304 is a small molecule inhibitor of TNF-α activity.
SPD304 is a small molecule inhibitor of TNF-a activity with a novel mechanism of action. It interferes with protein-protein interactions on the contact surfaces of the trimeric TNF-a subunits, displacing one of the trimer units, resulting in dissociation of the trimer and loss of activity at the receptor TNFR1. SPD304 inhibits TNFR1 receptor binding to TNF-a with an IC50 of 22μM in vitro and inhibits TNF-a-mediated stimulation of IkB degradation in HeLa cells with an IC50 of 4.6 μM.
Trimerization of TNF-α is essential for its biological activity. SPD304 inhibits the trimerization by interacting with Glycine 122 residue. It also inhibits the activity of Receptor activator of nuclear factor-κB ligand (RANKL) by similar interaction.[1]
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
G5918UC175SML0248
SPD304 ≥98% (HPLC), solid
Sigma-Aldrich
S1697
SPD304
GR 113808 ≥98% (HPLC), solid
Sigma-Aldrich
G5918
GR 113808
Zolmitriptan ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0248
Zolmitriptan
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
form
solid
form
solid
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: >5 mg/mL
solubility
DMSO: >20 mg/mL
solubility
DMSO: soluble
solubility
DMSO: ≥5 mg/mL
color
white
color
white to light pink
color
off-white
color
white to beige
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
S1697-1MG04061826703632
S1697-5MG04061833221228