Vai a
R0158
RepSox
≥98% (HPLC), solid, TGF-β RI kinase inhibitor
Sinonimo/i:
E-616452; 2-[3-(6-Methyl-2-pyridinyl)-1H-pyrazol-4-yl]-1,5-naphthyridine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 164.00
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 561.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H13N5
Numero CAS:
Peso molecolare:
287.32
UNSPSC Code:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
CHF 164.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
RepSox, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
solubility
DMSO: >20 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1cccc(n1)-c2n[nH]cc2-c3ccc4ncccc4n3
InChI
1S/C17H13N5/c1-11-4-2-5-16(20-11)17-12(10-19-22-17)13-7-8-14-15(21-13)6-3-9-18-14/h2-10H,1H3,(H,19,22)
InChI key
LBPKYPYHDKKRFS-UHFFFAOYSA-N
Application
RepSox has been used as an inhibitor of autophosphorylation of the transforming growth factor β type I receptor kinase (ALK5).[1] It has also been used as a basal media component for culturing human Pluripotent stem cells.
Biochem/physiol Actions
RepSox Inhibits TGF-beta receptor signaling.
RepSox Inhibits TGF-beta receptor signaling. Retroviral transduction of Sox2, Oct4, and Klf4 genes results in direct reprogramming of somatic cells into induced pluripotent stem cells (iPSCs).
RepSox inhibits osteoclast differentiation, resorption in bone tissues and ovariectomy (OVX)‐induced osteoporosis (OP) through repression of the SMAD family member 3 (Smad3) and c-Jun N-terminal kinase (JNK) pathway/ activator protein 1 (AP-1) pathways.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
S8822D1944SML1276
RepSox ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
R0158
RepSox
SB-525334 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
S8822
SB-525334
D4476 ≥98% (HPLC), solid
Sigma-Aldrich
D1944
D4476
BAZ2-ICR ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1276
BAZ2-ICR
form
solid
form
solid
form
solid
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: >20 mg/mL
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
solubility
DMSO: ~20 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
Still not finding the right product?
Explore all of our products under RepSox
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
R0158-25MG04061833221082
R0158-5MG04061836693749