Vai a
P9029
o-Phenylenediamine
peroxidase substrate, chromogenic, ≥98.0%, powder
Sinonimo/i:
1,2-Diaminobenzene, 1,2-Phenylenediamine, OPD
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
50 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 95.50
100 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 526.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H8N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
108.14
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
202-430-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
606074
CHF 95.50
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
o-Phenylenediamine, Peroxidase substrate, ≥98.0%, powder
vapor density
3.7 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
0.01 mmHg ( 25 °C)
assay
≥98.0%
form
powder
color
white to off-white
bp
256-258 °C
mp
98-102 °C
solubility
ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
fluorescence
λex 337 nm; λem 417 nm (Pyruvic acid derivative)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Nc1ccccc1N
InChI
1S/C6H8N2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H,7-8H2
InChI key
GEYOCULIXLDCMW-UHFFFAOYSA-N
General description
o-Phenylenediamine (OPD) Free Base is a peroxidase substrate suitable for use in enzyme linked immunosorbent assay (ELISA) procedures. The substrate produces a soluble product that is orange-brown in color and can be read spectrophotometrically at 450 nm. The OPD reaction may be stopped with 3N HCl or 3M H2SO4 and read at 492 nm.
Application
o-Phenylenediamine has been used in the microtiter?based assay for hyaluronan quantification. It has also been used in enzyme linked immunosorbent assay (ELISA) for color development.
Disclaimer
May darken in storage.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
P23938694975P5412
assay
≥98.0%
assay
99.5%
assay
≥99%
assay
-
solubility
ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
sublimed
form
tablet
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
fluorescence
λex 337 nm; λem 417 nm (Pyruvic acid derivative)
fluorescence
-
fluorescence
-
fluorescence
λex 337 nm; λem 417 nm (after derivatization)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under o-Phenylenediamine
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
276.8 °F - closed cup
flash_point_c
136 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
P9029-50G04061835558872
P9029-100G04061835558865