694975
o-Phenylenediamine
sublimed, ≥99%
Sinonimo/i:
1,2-Diaminobenzene, 1,2-Phenylenediamine, OPD
Scegli un formato
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
3.7 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
0.01 mmHg ( 25 °C)
Saggio
≥99%
Stato
sublimed
P. ebollizione
256-258 °C
Punto di fusione
100-102 °C
Stringa SMILE
Nc1ccccc1N
InChI
1S/C6H8N2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H,7-8H2
GEYOCULIXLDCMW-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- Various benzimidazole derivatives that are structural units of several bioactive drug substances and pigments.[1]
- N-doped colloidal graphene quantum dots (QDs), which can electrochemically catalyze the oxygen reduction reactions.[2]
- N-doped graphene nanoplatelets from simple solution edge-functionalization for n-type field-effect transistors.[3]
- N-heteroacenes (azaacenes) that are good candidates as active materials for organic thin film transistors.[4][5][6]
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
276.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
136 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
High-Performance Thin-Layer chromatography (HPTLC) quantification of methylglyoxal (MGO) in complex and matrix rich manuka honey offering quick sample preparation, high-matrix tolerance, and high-throughput.