Vai a
P8920
Poli-L-lisina
0.1 % (w/v) in H2O
Poly-L-lysine solution
1 of 2 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Sinonimo/i:
2-(4-cianoanilino)-4,6-dicloropirimidina, 4-[(4,6-dicloro-2-pirimidinil)ammino]benzonitrile
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 mL
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 266.00
500 mL
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 987.00
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
41116121
eCl@ss:
32160406
NACRES:
NA.47
MDL number:
Biological source:
synthetic
Mol wt:
150,000-300,000
CHF 266.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
synthetic
Quality Segment
shelf life
Expiry date on the label.
mol wt
150,000-300,000
concentration
0.1 % (w/v) in H2O
color
colorless
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
N([C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)O)C(=O)[C@@H](N)CCCCN
InChI
1S/C18H38N6O4/c19-10-4-1-7-13(22)16(25)23-14(8-2-5-11-20)17(26)24-15(18(27)28)9-3-6-12-21/h13-15H,1-12,19-22H2,(H,23,25)(H,24,26)(H,27,28)/t13-,14-,15-/m0/s1
InChI key
WBSCNDJQPKSPII-KKUMJFAQSA-N
Application
I polimeri di poli-L-lisina possono essere usati per promuovere l′adesione delle cellule a substrati solidi, la coniugazione con metotrexato per accrescere il trasporto del farmaco, la microincapsulazione di isole, la tecnologia di microincapsulazione cellulare, il rivestimento di vetrini microarray e le preparazioni cromosomiche. La poli-L-lisina a minore peso molecolare (30 000-70 000) è meno viscosa in soluzione, ma le poli-L-lisine a maggiore peso molecolare presentano più siti di adesione per molecola.
La soluzione di poli-L-lisina è stata utilizzata per attaccare sezioni trasversali di cellule endoteliali su vetrini con telaio montati con membrana in PET fotoreticolata agli UV I vetrini rivestiti di poli-L-lisina sono stati utilizzati come supporto di sezioni di tessuto per l'analisi immunoistochimica.
Biochem/physiol Actions
La poli-L-lisina è un fattore di adesione cellulare non specifico utile a promuovere adesione cellulare a substrati solidi aumentando l′interazione elettrostatica fra gli ioni caricati negativamente della membrana e la superficie della coltura. Quando è assorbita sulla superficie della coltura cellulare, la poli-L-lisina contribuisce ad accrescere il numero di siti a carica positiva disponibili per legare le cellule. Con cellule che possono digerire poli-L-lisina, si deve usare D-Lisina come fattore di adesione.
Preparation Note
Questo prodotto è fornito come soluzione allo 0,10% (w/v) in acqua. I vetrini rivestiti con questa soluzione devono essere incubati per 5 minuti e asciugati a temperatura ambiente. I vetrini rivestiti saranno stabili per un anno intero se protetti dalla polvere.
Other Notes
La poli-L-lisina è un polimero di amminoacidi carico positivamente con circa un HBr per residuo di lisina. Il bromidrato consente alla poli-L-lisina di raggiungere una forma cristallina solubile in acqua. Una piccola quantità del prodotto può essere rinvenuta nella struttura beta perché HBr interferisce con la formazione di legami idrogeno tra i gruppi amminici e i gruppi carbossilici o i residui che contengono N o O.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
P4707P6516P7890
Poli-L-lisina 0.1 % (w/v) in H2O
Sigma-Aldrich
P8920
Poli-L-lisina
Poli-L-lisina 0.01%, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
P4707
Poli-L-lisina
Poli-L-lisina mol wt 4,000-15,000 by viscosity
Sigma-Aldrich
P6516
Poli-L-lisina
Poli-L-lisina mol wt 15,000-30,000 by viscosity
Sigma-Aldrich
P7890
Poli-L-lisina
biological source
synthetic
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
-
concentration
0.1 % (w/v) in H2O
concentration
0.01%
concentration
-
concentration
-
mol wt
150,000-300,000
mol wt
70—150 kDa
mol wt
≤15,000 by MALLS, 4,000-15,000 by viscosity
mol wt
15,000-30,000 by viscosity
shelf life
Expiry date on the label.
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
1–7 of 7 Questions  
  1. Want to know how to use the Poly-L-lysine solution for coadding the protocol.
    1 answer
    1. The Instructions For Use are provided in the Product Information Sheet that is available from the Product Detail page for P8920 on the website: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/154/898/p8920bul.pdf
      Helpful?
  2. Can I add this to maxisorp plates surfaces to make DNA binding stronger.
    1 answer
    1. The Poly-L-Lysine solution (P8920) was developed and tested to improve tissue adhesion to glass slides for histological and immunohistochemical use. Although other uses of P8920 have been reported, there is no data on hand regarding the use of P8920 to make the DNA binding stronger on polystyrene MaxiSorp plates.
      Helpful?
  3. Bonjour,  Est ce que cette PLL est stérile ? Est-il possible de la filtrer ? Je vous remercie. Cordialement. Mme Boroni
    1 answer
    1. Solutions of this product are not sterile and contain a preservative, ProClin, to control contamination. In theory you could sterile filter P8920 through low protein binding filters, such as PVDF or PES. Sterile filtering will not remove the ProClin from P8920. Live cells should not be exposed to ProClin, as ProClin interrupts the Krebs cycle at 4 different sites. It would be best to purchase the powder as P1524 and then sterile filter after the solution has been prepared.
      Helpful?
  4. Hello! How many microscopy slides can I adhesive for every 100 milliliters of this solution( Poli-L- Lisine),? Gratitude!
    1 answer
    1. The number of slides that may be coated is dependent upon the surface area. The general use instructions recommend using 0.5 - 1.0 mL per 25 cm2 coating area - the 25 cm2 value is based on a T-25 tissue culture flask. A standard microscope slide has an approximate area of 1.3 cm2.
      Please see the link below to review the product datasheet which included a general protocol for coating: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/784/704/p6407pis.pdf
      Helpful?
  5. What are the recommended uses for Product P8920, Poly-L-lysine solution?
    1 answer
    1. P8920 was developed for use in coating slides intended for use in either histology or immunohistochemistry.  Poly-L-lysine is preferred for uses such as silver staining procedures that require an alkaline pH.  Silane coated slides may be more effective is a low pH is required.
      Helpful?
  6. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  7. Is Product P8920, Poly-L-lysine solution, recommended for cell culture use?
    1 answer
    1. No, the product contain 0.01% thimerosal as a preservative. For cell culture use, product P4832 is recommended.  This solution has the same molecular weight as P8920 but contains no preservative.  P4832 is sterile filtered and is considered suitable for cell culture use.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. Des Plaines, Illinois
    • Review 1
    • Vote 1
    5 out of 5 stars.
    stick with Poly-L-Lysine
    first purchased in 1993
    has been used regularly in our production ever since
    performs flawlessly
    Helpful?
  2. 1 Ratings-only review