Vai a
P7890
Poli-L-lisina
mol wt 15,000-30,000 by viscosity
Sinonimo/i:
L-Lysine homopolymer hydrobromide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
powder
Quality Segment
mol wt
15,000-30,000 by viscosity
color
white to off-white
application(s)
cell analysis
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.NCCCCC(N)C(O)=O
InChI
1S/C18H38N6O4/c19-10-4-1-7-13(22)16(25)23-14(8-2-5-11-20)17(26)24-15(18(27)28)9-3-6-12-21/h13-15H,1-12,19-22H2,(H,23,25)(H,24,26)(H,27,28)/t13-,14-,15-/m0/s1
InChI key
WBSCNDJQPKSPII-KKUMJFAQSA-N
Application
Poly-L-lysine polymers can be used in promoting cell adhesion to solid substrates, conjugation to methotrexate for increased drug transport, microencapsulation of islets, cell microencapsulation technology, microarray glass slide coating, and chromosomal preparations. Lower molecular weight poly-L-lysine (30,000-70,000) is less viscuous in solution, but higher molecular weight versions provide more attachment sites per molecule.
Biochem/physiol Actions
Poly-L-lysine is a nonspecific attachment factor for cells useful in promoting cell adhesion to solid substrates by enhancing electrostatic interaction between negatively charged ions of the cell membrane and the culture surface. When it is absorbed to the cell culture surface, poly-L-lysine functions to increase the number of positively charged sites available for cell binding. With cells that can digest poly-L-lysine, poly-D-lysine should be used as the attachment factor.
Preparation Note
This product has a molecular weight of 15,000-30,000. To remove the HBr, dissolve this product in a neutral buffer and dialyze to remove the salts. None of the poly-L-lysine products have been exposed to trifluoroacetic acid and are dialyzed to remove any monomers, dimmers, or trimers, confirmed by thin layer chromatography. In general, to use this product as an attachment factor, add 50 mL of sterile tissue culture grade water to 5 mg of poly-lysine, and aseptically coat the surface with 1 mL per 25 cm2 of solution. After 5 minutes, remove the solution through aspiration and thoroughly rinse the surface. Let dry for two hours before introducing cells and medium.
Analysis Note
Molecular weight based on viscosity and was also assayed by MALLS.
Other Notes
La poli-L-lisina è un polimero aminoacidico con carica positiva con circa un HBr per residuo di lisina. Il bromidrato consente alla poli-L-lisina di raggiungere la forma cristallina solubile in acqua. Una piccola quantità del prodotto può essere rinvenuta nella struttura beta perché il HBr interferisce con il legame idrogeno tra i gruppi amminici e i gruppi carbossilici o le frazioni che contengono N o O.
Disclaimer
Le soluzioni sterili sono stabili per un massimo di due anni se conservate a 2-8 °C. Il prodotto deve essere conservato essiccato a -20 °C.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
P6516P1524P2636
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
color
white to off-white
color
white to off-white
color
white to off-white
color
white to faint yellow
mol wt
15,000-30,000 by viscosity
mol wt
≤15,000 by MALLS, 4,000-15,000 by viscosity
mol wt
≥300,000
mol wt
30,000-70,000
application(s)
cell analysis
application(s)
cell analysis
application(s)
cell analysis
application(s)
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poli-L-lisina
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Humankind has utilized protein materials throughout its existence, starting with the use of materials such as wool and silk for warmth and protection from the elements and continuing with the use of recombinant DNA techniques to synthesize proteins with unique and useful properties.
Kanjiro Miyata (The University of Tokyo, Japan) provides insights on the rational design of polymeric materials for “smart” oligonucleotide delivery.
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
P7890-500MG04061832780603
P7890-100MG04061834400493
P7890-25MG04061834400509
P7890-1G04061826757789
Questions
  1. 御社の製品 ポリ-L-リシン 臭化水素酸塩 mol wt 15,000-30,000 by viscosity (P7890)を用いて化学修飾を行おうと考えております。この製品はHBr塩ですが,分子量に塩の重量は含まれていますでしょうか?また平均分子量が分かっている場合は教えていただけると助かります。よろしくお願いいたします。
    1 answer
    1. Yes, the molecular weight (Mw) includes the weight of the salt. The Mw is tested for each lot as per the Certificate of Analysis.
      Please see the link below to access a sample or lot specific Certificate:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/p7890#product-documentation