Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
25 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 249.00 |
100 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 606.00 |
250 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 1’420.00 |
500 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 2’320.00 |
Informazioni su questo articolo
Quality Segment
assay
≥75% (HPLC)
form
powder
impurities
<18% water (Karl Fischer)
color
white
solubility
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to very faintly yellow
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].O[C@H]1[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]1COP(O)([O-])=O)OP([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C5H13O14P3.4Na/c6-3-2(1-16-20(8,9)10)17-5(4(3)7)18-22(14,15)19-21(11,12)13;;;;/h2-7H,1H2,(H,14,15)(H2,8,9,10)(H2,11,12,13);;;;/q;4*+1/p-4/t2-,3-,4-,5?;;;;/m1..../s1
InChI key
QZAPPJHVNYCTAX-CKJQBBATSA-J
General description
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥75% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (TLC) |
| solubility water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to very faintly yellow | solubility H2O: 50 mg/mL | solubility H2O: 20 mg/mL, DMF: insoluble | solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| impurities <18% water (Karl Fischer) | impurities - | impurities - | impurities 6.0-15.0% water (Karl Fischer) |
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?