Merck
Tutte le immagini(6)
Documenti fondamentali
P2636
Sigma-Aldrich
Poli-L-lisina
suitable for cell culture and bioconjugation, Mol wt 30,000-70,000
Sinonimo/i:
L-Lysine homopolymer hydrobromide
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
eCl@ss:
32160406
ID PubChem:
NACRES:
NA.26
Nome del prodotto
Poli-L-lisina, mol wt 30,000-70,000
Stato
powder
Livello qualitativo
PM
30,000-70,000
tecniche
bioconjugation: suitable
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
<10% water (Karl Fischer)
Colore
white to faint yellow
Solubilità
water: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow (50 mg/mL, water, Clear, Colorless to light yellow
)
Gruppo funzionale
amine
carboxylic acid
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Cl.NCCCCC(N)C(O)=O
InChI
1S/C18H38N6O4/c19-10-4-1-7-13(22)16(25)23-14(8-2-5-11-20)17(26)24-15(18(27)28)9-3-6-12-21/h13-15H,1-12,19-22H2,(H,23,25)(H,24,26)(H,27,28)/t13-,14-,15-/m0/s1
WBSCNDJQPKSPII-KKUMJFAQSA-N
Descrizione generale
La poli-L-lisina viene impiegata come componente indispensabile e polifunzionale nella ricerca biochimica e in quella sulle colture cellulari. È una sostanza che gioca un ruolo cardinale nel promuovere l′adesione ai substrati solidi intensificando l′interazione tra le membrane cellulari, cariche negativamente, e i fattori di adesione presenti sulle superfici di coltura, che portano una carica positiva. Ciò favorisce una adesione delle cellule al substrato più salda, facendo della poli-L-lisina uno strumento decisamente consigliato per applicazioni per colture cellulari.
Ottenuto a partire dalla L-lisina, un amminoacido presente in natura, la poli-L-lisina è disponibile in varie forme, tra cui è possibile scegliere in base al peso molecolare e alla forma quella che meglio si adatta alle vostre esigenze. Si tratta di un polimero di sintesi carico positivamente che esiste in due forme enantiomeriche, la poli-D-lisina e la poli-L-lisina, ad ognuna delle quali corrispondono applicazioni distinte e specifiche.
Nell′ambito della ricerca sulle formulazioni, la poli-L-lisina si dimostra particolarmente efficace nella veicolazione di acidi nucleici. La sua carica positiva, dovuta ai residui amminici presenti in posizione ε sulle catene laterali, che risultano protonati a valori di pH fisiologici, le permette di condensare efficacemente il DNA plasmidico regolando i valori di concentrazione salina. Mentre la poli-L-lisina risulta efficace nel veicolare materiale genetico, in sua assenza sono stati rilevati effetti citotossici e risultati poco soddisfacenti quanto a transfezione.
In conclusione, la poli-L-lisina garantisce una soluzione polivalente per la ricerca sulle colture cellulari e in biochimica: migliora l′adesione cellulare, facilita la veicolazione genica e contribuisce in misura significativa alla ricerca in biochimica e biologia cellulare.
Applicazioni
I polimeri di poli-L-lisina possono essere usati per promuovere l′adesione delle cellule a substrati solidi, la coniugazione con il metotrexato per migliorare il trasporto del farmaco, la microincapsulazione di isole, la tecnologia di microincapsulazione cellulare, il rivestimento di vetrini microarray e le preparazioni cromosomiche. La poli-L-lisina a minore peso molecolare (30.000-70.000) è meno viscosa in soluzione, ma i polimeri a maggiore peso molecolare offrono più siti di adesione per molecola.
Azioni biochim/fisiol
La Poli-L-lisina è un fattore di adesione non specifico che promuove l'adesione cellulare a substrati solidi, agisce migliorando l'interazione elettrostatica tra gli ioni carichi negativamente della membrana cellulare e la superficie della coltura. Quando assorbita sulla superficie della coltura, la poli-L-lisina aumenta il numero di siti a carica positiva disponibili per il legame con le cellule Nel caso di cellule in grado di digerire poli-L-lisina, bisogna utilizzare come fattore di adesione la poli-D-lisina.
Caratteristiche e vantaggi
  • Può essere impiegato in attività di ricerca in metabolomica e in biochimica
  • Composto di elevata qualità indicato per un′ampia varietà di applicazioni di ricerca
Componenti
La poli-L-lisina è un polimero aminoacidico con carica positiva con circa un HBr per residuo di lisina. Il bromidrato consente alla poli-L-lisina di raggiungere la forma cristallina solubile in acqua. Una piccola quantità del prodotto può essere rinvenuta nella struttura beta perché il HBr interferisce con il legame idrogeno tra i gruppi amminici e i gruppi carbossilici o le frazioni che contengono N o O.
Avvertenza
Le soluzioni sterili sono stabili per un massimo di due anni se conservate a 2-8 °C. Il prodotto deve essere conservato essiccato a -20 °C.
Nota sulla preparazione
Questo prodotto ha un peso molecolare di 30.000-70.000. Per rimuovere l′HBr sciogliere questo prodotto in un tampone neutro e dializzare per rimuovere i sali. Nessuna delle nostre poli-L-lisine è stata esposta ad acido trifluoroacetico; esse vengono dializzate per la rimozione di monomeri, dimeri e trimeri, come confermato mediante cromatografia su strato sottile. Di norma, per usare questo prodotto come fattore di adesione, aggiungere 50 mL di acqua sterile per colture di tessuti a 5 mg di polilisina e rivestire la superficie in condizioni asettiche con 1 mL di soluzione ogni 25 cm2 Dopo 5 minuti rimuovere la soluzione per aspirazione e sciacquare accuratamente la superficie. Lasciare asciugare per due ore prima di aggiungere le cellule e il terreno di coltura.
Risultati analitici
Il peso molecolare basato sulla viscosità ed è stato analizzato mediante MALLS.
Prodotto comparabile
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Rachel V Stadler et al.
Molecular biology of the cell, 28(14), 1912-1923 (2017-02-18)
Apicomplexa is a large phylum of intracellular parasites that are notable for the diseases they cause, including toxoplasmosis, malaria, and cryptosporidiosis. A conserved motile system is critical to their life cycles and drives directional gliding motility between cells, as well
Jumana Alhamdi et al.
Materials (Basel, Switzerland), 11(9) (2018-09-16)
Recently, the benefit of step-wise sequential delivery of fibroblast growth factor-2 (FGF-2) and bone morphogenetic protein-2 from a bioinspired apatite drug delivery system on mouse calvarial bone repair was demonstrated. The thicknesses of the nanostructured poly-l-Lysine/poly-l-Glutamic acid polyelectrolyte multilayer (PEM)
Lanfranco Leo et al.
Human molecular genetics, 26(12), 2321-2334 (2017-04-12)
Mutations of various genes cause hereditary spastic paraplegia (HSP), a neurological disease involving dying-back degeneration of upper motor neurons. From these, mutations in the SPAST gene encoding the microtubule-severing protein spastin account for most HSP cases. Cumulative genetic and experimental
Bas van Bommel et al.
The EMBO journal, 38(15), e101183-e101183 (2019-07-04)
Organelle positioning within neurites is required for proper neuronal function. In dendrites, with their complex cytoskeletal organization, transport of organelles is guided by local specializations of the microtubule and actin cytoskeleton, and by coordinated activity of different motor proteins. Here
Hemalatha Muralidharan et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 39(20), 3792-3811 (2019-02-26)
KIFC1 (also called HSET or kinesin-14a) is best known as a multifunctional motor protein essential for mitosis. The present studies are the first to explore KIFC1 in terminally postmitotic neurons. Using RNA interference to partially deplete KIFC1 from rat neurons
Articoli
Amino Acid Codon Wheel for fast RNA translation. Find which amino acid is translated from your RNA sequence quickly and easily.
Kanjiro Miyata (The University of Tokyo, Japan) provides insights on the rational design of polymeric materials for “smart” oligonucleotide delivery.
Humankind has utilized protein materials throughout its existence, starting with the use of materials such as wool and silk for warmth and protection from the elements and continuing with the use of recombinant DNA techniques to synthesize proteins with unique and useful properties.