Vai a
P7547
Phentolamine hydrochloride
≥98% (TLC), α-adrenoceptor antagonist, powder
Sinonimo/i:
2-[N-(3-Hydroxyphenyl)-p-toluidinomethyl]-2-imidazolidine hydrochloride, 3-[[(4,5-Dihydro-1H-imidazol-2-yl)-methyl](4-methylphenyl)-amino]-phenol monohydrochloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
100 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 105.00
500 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 408.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H19N3O · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
317.81
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
EC Number:
200-793-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3764617
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
powder
CHF 105.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Phentolamine hydrochloride, ≥98% (TLC), powder
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
color
white to off-white
solubility
ethanol: 14 mg/mL, H2O: 20 mg/mL, H2O: unstable (prepare immediately prior to use)
originator
Novartis
SMILES string
Cl[H].Cc1ccc(cc1)N(CC2=NCCN2)c3cccc(O)c3
InChI
1S/C17H19N3O.ClH/c1-13-5-7-14(8-6-13)20(12-17-18-9-10-19-17)15-3-2-4-16(21)11-15;/h2-8,11,21H,9-10,12H2,1H3,(H,18,19);1H
InChI key
TUEJFGFQYKDAPM-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
α-adrenoceptor antagonist; peripheral vasodilator.
Features and Benefits
This compound is featured on the Potassium Channels page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by Novartis. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Preparation Note
Protect From Light.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
P7561T4264SML1507
form
powder
form
powder
form
-
form
powder
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
solubility
ethanol: 14 mg/mL, H2O: unstable (prepare immediately prior to use), H2O: 20 mg/mL
solubility
ethanol: 26 mg/mL, H2O: 50 mg/mL
solubility
H2O: freely soluble, alcohol: freely soluble, chloroform: very slightly soluble, diethyl ether: insoluble
solubility
H2O: 15 mg/mL, clear
color
white to off-white
color
white to off-white
color
-
color
white to beige
Gene Information
human ... ADRA1A(148), ADRA1B(147), ADRA1D(146), ADRA2A(150), ADRA2B(151), ADRA2C(152)
Gene Information
human ... ADRA1A(148), ADRA1B(147), ADRA1D(146), ADRA2A(150), ADRA2B(151), ADRA2C(152)
Gene Information
human ... ADRA1A(148), ADRA1B(147), ADRA1D(146), ADRA2A(150), ADRA2B(151), ADRA2C(152)
Gene Information
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
P7547-100MG04061834395331
P7547-500MG04061834395348