Vai a
SML1507
CRT0066101 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-[4-((R)-2-Amino-butylamino)-pyrimidin-2-yl]-4-(1-methyl-1Hpyrazol-4-yl)-phenol hydrochloride, 2-[4-[[(2R)-2-Aminobutyl]amino]-2-pyrimidinyl]-4-(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)-phenol hydrochloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 101.00
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 407.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H22N6O · xHCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
338.41 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 101.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
H2O: 15 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.[n]1(ncc(c1)c2cc(c(cc2)O)c3nc(ccn3)NC[C@H](N)CC)C
InChI
1S/C18H22N6O.ClH/c1-3-14(19)10-21-17-6-7-20-18(23-17)15-8-12(4-5-16(15)25)13-9-22-24(2)11-13;/h4-9,11,14,25H,3,10,19H2,1-2H3,(H,20,21,23);1H/t14-;/m1./s1
InChI key
NBKRZGHHBBHLOQ-PFEQFJNWSA-N
Biochem/physiol Actions
CRT0066101 is a very potent inhibitor of Protein Kinase D (PKD) isoforms with IC50 values for PKD-1, -2 and -3 = 1, 2.5 and 2 nM, respecitively. CRT0066101 has been shown to have anticancer activity. CRT0066101 potently inhibits proliferation of PANC-1 pancreatic cells, and blocks migration and invasion of U87MG glioblastoma cells. CRT0066101 has also been shown to decrease growth of primary tumors and metastasis of ER(-) breast cancers.
CRT0066101 is a very potent inhibitor of Protein Kinase D (PKD) isoforms.
Pittogrammi
Exclamation mark
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)