Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
100 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 91.30 |
250 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 150.00 |
500 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 263.00 |
1 g | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 450.00 |
5 g | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 1’650.00 |
25 g | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 6’200.00 |
Informazioni su questo articolo
CHF 91.30
Nome del prodotto
Phospho(enol)pyruvic acid trisodium salt hydrate, ≥97% (enzymatic)
Quality Segment
assay
≥97% (enzymatic)
form
powder
solubility
water: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to very faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na].OC(=O)C(=C)OP(O)(O)=O
InChI
1S/C3H5O6P.Na.H/c1-2(3(4)5)9-10(6,7)8;;/h1H2,(H,4,5)(H2,6,7,8);;
InChI key
KZPUEZVJSLLABH-UHFFFAOYSA-N
Application
- several enzyme activity assays, such as PRPP synthetase (PRPPS) assay, ribokinase (RK) assay, adenine phosphoribosyltransferase (APRT) assay
- in the reaction mixture for enzyme kinetic assay to determine platelet-derived growth factor receptor α (PDGFRA) kinetic parameters
- as a component in buffer B to react with adenosine diphosphate (ADP) to form adenosine triphosphate (ATP) for energy charge measurement
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥97% (enzymatic) | assay ≥98% (enzymatic) | assay ≥97% (enzymatic) | assay ≥97% (enzymatic) |
| solubility water: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to very faintly yellow | solubility water: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow | solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless | solubility - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?