P0564
Phospho(enol)pyruvic acid monosodium salt hydrate
≥97% (enzymatic)
Sinonimo/i:
2-(Phosphonooxy)-2-propenoic acid monosodium, mono-Sodium phosphoenolpyruvate hydrate, Monosodium phosphoenolpyruvate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥97% (enzymatic)
Forma fisica
powder
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O.[Na+].OC(=O)C(=C)OP(O)([O-])=O
InChI
1S/C3H5O6P.Na.H2O/c1-2(3(4)5)9-10(6,7)8;;/h1H2,(H,4,5)(H2,6,7,8);;1H2/q;+1;/p-1
YEQQMAFLJISSCR-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Review the 10 steps of glycolysis in the Embden-Meyerhof-Parnas glycolytic pathway. Easily compare reaction stages and buy the enzymes for your life science research.