Vai a
P6500
Pentylenetetrazole
≥99% (GC), powder, CNS stimulant
Sinonimo/i:
α,β-Cyclopentamethylenetetrazole, 1,5-Pentamethylenetetrazole, 6,7,8,9-Tetrahydro-5H-tetrazolo[1,5-a]azepine, Metrazole
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 91.50
50 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 160.00
100 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 322.00
CHF 273.70
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H10N4
Numero CAS:
Peso molecolare:
138.17
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
200-219-3
MDL number:
Form:
powder
CHF 91.50
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Pentylenetetrazole,
form
powder
Quality Segment
bp
194 °C/12 mmHg (lit.)
mp
59-61 °C (lit.)
storage temp.
−20°C
SMILES string
C1CCc2nnnn2CC1
InChI
1S/C6H10N4/c1-2-4-6-7-8-9-10(6)5-3-1/h1-5H2
InChI key
CWRVKFFCRWGWCS-UHFFFAOYSA-N
General description
Pentylenetetrazole (PTZ) is a tetrazole derivative and inhibitor of the γ aminobutyric acid (GABAA) and its receptor complex. PTZ is a convulsing agent used for inducing seizures.[1] It can traverse the blood-brain barrier.
Application
Pentylenetetrazole has been used to induce seizures in zebra fish larvae, mice, and male wistar rats.
Biochem/physiol Actions
Pentylenetetrazole is a non-specific central nervous system (CNS) stimulant and convulsant. PTZ induces oxidative stress and increases cortical malondialdehyde content and affects hippocampus, resulting in seizures.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
573129B2186
BL-1249 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
B2186
BL-1249
form
powder
form
liquid
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
mp
59-61 °C (lit.)
mp
-
mp
-
bp
194 °C/12 mmHg (lit.)
bp
-
bp
-
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. Can Product P6500, Pentylenetetrazole, be used to induce convulsions?
    1 answer
    1. Pentylenetetrazole induced convulsions have been reported by De Sarro G. et al., in Eur. J. Pharmacol., 368(2-3),149-159 (1999).
      Helpful?
  2. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  3. How do I solubilize Product P6500, Pentylenetetrazole?
    1 answer
    1. We test the solubility of this compound at a concentration of 50 mg/mL in water.
      Helpful?
  4. What is the solution stability for Product P6500, Pentylenetetrazole?
    1 answer
    1. We do not have any solution stability information for this product.  It is always best to make a fresh solution. If this is not possible, you can try storing solution in single use aliquots at -20°C.