Vai a
P5869
Substrato di fosfatasi
chromogenic, powder
Sinonimo/i:
4-nitrofenil fosfato, pNPP
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
10 caps
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 192.00
25 caps
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 445.00
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
O2NC6H4OP(O)(ONa)2 · 6H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
371.14
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
224-246-5
MDL number:
CHF 192.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
I produttori di prodotti diagnostici devono utilizzare un prodotto con un diverso grado di purezza: SRE0026
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Substrato di fosfatasi, 100 mg capsules
Quality Level
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-][N+](=O)c1ccc(OP([O-])([O-])=O)cc1
InChI
1S/C6H6NO6P.2Na.6H2O/c8-7(9)5-1-3-6(4-2-5)13-14(10,11)12;;;;;;;;/h1-4H,(H2,10,11,12);;;6*1H2/q;2*+1;;;;;;/p-2
InChI key
KAKKHKRHCKCAGH-UHFFFAOYSA-L
General description
Substrate for the determination of acid and alkaline phosphatases.
Application
Substrato cromogenico da utilizzare per le procedure ELISA con fosfatasi acida e alcalina. Sviluppa un prodotto finale solubile di colore giallo e può essere letto con spettrofotometria a 405 nm. La reazione pNPP può essere arrestata con 3 N di NaOH e può essere letta a 405 nm.
Other Notes
Substrate for the determination of acid and alkaline phosphatases.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
S0942P5994P5744
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
tablet (round)
form
tablet
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Substrato di fosfatasi
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.
Contenuto correlato
E Swilks et al.
Australian veterinary journal, 95(6), 211-216 (2017-05-31)
To examine the prevalence of Theileria orientalis in the Gloucester area of New South Wales and its effect on individual animals. Blood samples (EDTA and clotted blood) were collected from a total of 55 calves and their dams from 6
Jungju Kim et al.
Tissue engineering and regenerative medicine, 18(3), 387-397 (2021-01-09)
Three-dimensional (3D) in vitro cultures recapitulate the physiological microenvironment and exhibit high concordance with in vivo conditions. Improving co-culture models with different kind of cell types cultured on a 3D scaffold can closely mimic the in vivo environment. In this
Miriam Filippi et al.
Biomaterials, 223, 119468-119468 (2019-09-11)
Exposure of cells to externally applied magnetic fields or to scaffolding materials with intrinsic magnetic properties (magnetic actuation) can regulate several biological responses. Here, we generated novel magnetized nanocomposite hydrogels by incorporation of magnetic nanoparticles (MNPs) into polyethylene glycol (PEG)-based
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
P5869-10CAP04061833621844
P5869-25CAP04061833292044