Vai a
P5994
Substrato di fosfatasi
40 mg tablets
Sinonimo/i:
4-nitrofenil fosfato, pNPP
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 tabs
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 160.00
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
O2NC6H4OP(O)(ONa)2 · 6H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
371.14
NACRES:
NA.54
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
224-246-5
MDL number:
CHF 160.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
I produttori di prodotti diagnostici devono utilizzare un prodotto con un diverso grado di purezza: SRE0026
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
form
tablet
concentration
36-44 mg/tablet
impurities
p-nitrophenol, essentially free
solubility
H2O: soluble, clear, colorless to yellow (1 tablet in 8 mL of water.)
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-][N+](=O)c1ccc(OP([O-])([O-])=O)cc1
InChI
1S/C6H6NO6P.2Na.6H2O/c8-7(9)5-1-3-6(4-2-5)13-14(10,11)12;;;;;;;;/h1-4H,(H2,10,11,12);;;6*1H2/q;2*+1;;;;;;/p-2
InChI key
KAKKHKRHCKCAGH-UHFFFAOYSA-L
General description
Human phosphatase-substrate networks are mapped based on the literature and protein-protein interaction (PPI) database. Based on gene expression data, the possible network of phosphatase-substrate-kinase is predicted.
Application
Substrato cromogenico da utilizzare per le procedure ELISA con fosfatasi acida e alcalina. Sviluppa un prodotto finale solubile di colore giallo e può essere letto con spettrofotometria a 405 nm. La reazione pNPP può essere arrestata con 3 N di NaOH e può essere letta a 405 nm.
Phosphatase is a chromogenic substrate for use with alkaline and acid phosphatase ELISA procedures. It is been used for the colorimetric detection of CTB fusion proteins[1]. Produces a soluble end product that is yellow in color and can be read spectrophotometrically at 405 nm. The pNPP reaction may be stopped with 3 N NaOH and read at 405 nm.
The substrate has been used to determine the alkaline phosphatase (ALP) activity in human osteoblast-like Saos-2 cell lysates. ALP acts as an early marker of osteoblast differentiation that is expressed just before matrix mineralization begins.
Phosphatase substrate has been used as a substrate in alkaline phosphatase assay in serum samples, bone marrow stromal cells and human mesenchymal stem cells (hMSC).[2]
Preparation Note
Contains 40 mg substrate per tablet
Dissolve tablets to the desired concentration in either of the following buffers: 0.1 M glycine, pH 10.4, with 1 mM MgCl2 and 1 mM ZnCl2 or 1 M diethanolamine, pH 9.8, with 0.5 mM MgCl2. Typically, a pNPP concentration of 1 mg/mL is used.
Other Notes
Substrate for the determination of acid and alkaline phosphatases.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
S0942P5744SRE0026
solubility
H2O: soluble, clear, colorless to yellow (1 tablet in 8 mL of water.)
solubility
-
solubility
-
solubility
water: 100 mg/mL, clear to slightly hazy
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
400
form
tablet
form
tablet (round)
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
concentration
36-44 mg/tablet
concentration
-
concentration
-
concentration
-
impurities
p-nitrophenol, essentially free
impurities
-
impurities
-
impurities
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Substrato di fosfatasi
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)