Vai a
P2194
Phosphate Buffered Saline
powder, pH 6.9-7.9 ( in water, 1 pouch dissolved in 100 ml), with 3% Non-Fat Milk
Sinonimo/i:
NFDM blocking buffer, PBS with 3% NFDM, Phosphate Buffered Saline with 3% Non-Fat Dry Milk
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
10 pkg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 230.00
5 x 10 pkg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 893.00
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41105319
eCl@ss:
32129211
NACRES:
NA.25
CHF 230.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
I produttori di prodotti diagnostici devono utilizzare un prodotto con un diverso grado di purezza: SRE0036
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Phosphate Buffered Saline with 3% Non-Fat Milk, pH 7.4,
form
powder
Quality Segment
color
off-white to faint yellow
pH
6.9-7.9 ( in water, 1 pouch dissolved in 100 ml)
solubility
water: soluble
Application
Phosphate Buffered Saline with 3% Non-Fat Milk, pH 7.4 has been used as a resuspension buffer during umbilical cord perivascular cells separation.
Packaging
Foil pouches
Preparation Note
Each pouch dissolved in 100 mL deionized water will yield 0.05 M phosphate buffered saline, pH 7.4 at 25 °C, containing 3% (w/v) nonfat milk.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
T8793PPB006P7059
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
liquid
solubility
water: soluble
solubility
-
solubility
soluble, clear, colorless
solubility
-
pH
6.9-7.9 ( in water, 1 pouch dissolved in 100 ml)
pH
-
pH
7.4
pH
7.2-7.6(1x solution)
color
off-white to faint yellow
color
-
color
white
color
-
Still not finding the right product?
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
P2194-10PAK04061834362715
P2194-5X10PAK04061833444986