T8793
Tris Buffered Saline
powder, pH 8.0, with 3% nonfat Milk
Sinonimo/i:
NFDM blocking buffer, TBS with 3% NFDM, Tris Buffered Saline with 3% Non Fat Dry Milk
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Tris Buffered Saline, pH 8.0, with 3% nonfat Milk, powder
Forma fisica
powder
Livello qualitativo
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
Confezionamento
Ricostituzione
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3