Vai a
P203
Phenamil methanesulfonate salt
PPARγ inducer, solid
Sinonimo/i:
3,5-Diamino-6-chloro-N-[imino(phenylamino)methyl]pyrazinecarboxamide methanesulfonate salt
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 182.00
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 402.00
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C12H12ClN7O · CH3SO3H
Numero CAS:
Peso molecolare:
401.83
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Form:
solid
CHF 182.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Phenamil methanesulfonate salt, solid
form
solid
Quality Segment
color
yellow
solubility
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 2.5 mg/mL, DMSO: ≥5 mg/mL (with warming), 0.1 M HCl: insoluble, H2O: insoluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CS(O)(=O)=O.Nc1nc(N)c(nc1Cl)C(=O)NC(=N)Nc2ccccc2
InChI
1S/C12H12ClN7O.CH4O3S/c13-8-10(15)19-9(14)7(18-8)11(21)20-12(16)17-6-4-2-1-3-5-6;1-5(2,3)4/h1-5H,(H4,14,15,19)(H3,16,17,20,21);1H3,(H,2,3,4)
InChI key
MHPIZTURFVSLTJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Phenamil, a derivative of amiloride is an inhibitor of sodium channels including acid sensing ion channel (ASIC) and epithelial sodium channels (ENaC).[1]
Application
Phenamil methanesulfonate salt has been used:
  • to stimulate adipocyte differentiation in 3T3 cells[2]
  • to test its effect on lateral flagella expression in Vibrio shilonii[3]
  • in nanoparticle preparation to test its effect on osteo/odontoblastic differentiation[4]
Biochem/physiol Actions
Phenamil is an inducer of peroxisome proliferator-activated receptor γ (PPARγ) and inhibits diamine oxidase.[2] By favoring tribbles homolog 3 (Trb3) expression, phenamil holds therapeutic potential to treat pulmonary artery hypertension (PAH) and idiopathic PAH.[1] It is also a bone morphogenetic protein (BMP) activator, which favors osteogenesis and odontogenesis of stem cells.[4]
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
F8927D8040O111
form
solid
form
solid
form
powder
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
solubility
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 2.5 mg/mL, 0.1 M HCl: insoluble, H2O: insoluble, DMSO: ≥5 mg/mL (with warming)
solubility
DMSO: soluble >20 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: >21 mg/mL
color
yellow
color
white
color
-
color
white
Gene Information
human ... SCNN1A(6337), SCNN1B(6338), SCNN1D(6339), SCNN1G(6340)
mouse ... Scnn1a(20276), Scnn1b(20277), Scnn1d(140501), Scnn1g(20278)
rat ... Scnn1a(25122), Scnn1b(24767), Scnn1g(24768)
Gene Information
-
Gene Information
human ... OPRK1(4986)
Gene Information
human ... DRD2(1813), HTR2A(3356), HTR2B(3357), HTR2C(3358)
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)